Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
Ausgeblendete Schaltfläche zum Vergleichen von Geräten
Phadia 200 Gerät
Laborgeräte vergleichen
Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Verwendung in Ihrem Land freigegeben. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Produkte erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Kleine Stellfläche
Großer Schritt nach vorn bei der Laborautomation
Das Phadia™ 200 Gerät ist das kleinste unserer vollautomatischen Geräte – klein genug, um auf einen Tisch zu passen, und dennoch in der Lage, ein komplettes Menü mit mehr als 700 verschiedenen ImmunoCAP™ und EliA™ Tests durchzuführen, um die Diagnose von Allergien und Autoimmunerkrankungen zu unterstützen.
Für jeden Arbeitsablauf geeignet
Das Phadia 200 Gerät passt zu jedem Arbeitsablauf, sodass Sie die Kontrolle über Ihre eigenen Proben behalten, Ihre Testflexibilität erhöhen und die Betriebseffizienz durch Geräteautomatisierung verbessern können. Es bietet eine einfache Möglichkeit, Ihr Testangebot und die Testanzahl auf begrenztem Raum mit wenig Schulungsaufwand und mit den gleichen hochwertigen, quantitativen Ergebnissen zu erweitern, die Sie von allen unseren Phadia™ Laborsystemen erwarten können.
Sehen Sie sich das Video an
Phadia 200 Gerät – Video
Phadia 200 Gerät, Ansicht von links
Phadia 200 Gerät, Ansicht von oben
Phadia 200 Gerät, Ansicht von rechts
Hohe Flexibilität
  • Geringe Stellfläche ermöglicht Flexibilität bei der Arbeitsplatzkonfiguration.
  • Kann unser komplettes Testportfolio abarbeiten.
  • Investieren Sie in die Zukunft mit Zugang zu einer wachsenden Anzahl von ImmunoCAP und EliA Tests.
  • Stand-alone-Betrieb, verbunden mit Ihrem Netzwerk* oder vernetzt mit anderen Phadia Geräten, um Ihren Arbeitsablauf zu unterstützen.
Hohe Effizienz
  • Möglichkeit für unbeaufsichtigte Testdurchführung – vollständige Automatisierung vom Scannen von Proben bis hin zu Endergebnissen.
  • Geringeres Risiko menschlicher Fehler durch erhöhte Automatisierung.
  • LIS-Integration ermöglicht optimierte Arbeitsabläufe. 
  • Schnelle Einarbeitung und effiziente Bedienung dank der Betriebssoftware Phadia™ Prime.
  • Automatisierte Freigabe genehmigter Testergebnisse, sodass Sie Ihren Kunden schnell Ergebnisse liefern können.
  • Verarbeitung von bis zu 42 Proben gleichzeitig für bis zu 192** Testergebnisse pro Tag.
Großes Vertrauen
  • Bereitstellung von quantitativen Ergebnissen klinisch relevanter Antikörper, die auf internationale Referenzstandards rückführbar sind.
  • Hohe Chargenkonstanz für ImmunoCAP und EliA Tests über längere Zeiträume.
  • Für 28 Tage gespeicherte Kalibrierungskurve.
  • Verbesserte Unterstützung und Fehlerbehebung durch die sichere Phadia LabCommunity Konnektivität.
  • LIS-Verbindung für effiziente und sichere Datenübertragung.
*Mehrere Phadia Geräte können mit einem Phadia Prime Computer vernetzt werden um eine noch effizientere Handhabung zu ermöglichen.
**96 ImmunoCAP Tests pro Lauf oder 48 EliA Tests pro Lauf
Phadia 200 Funktionen
Entdecken Sie die komplette Produktpalette der Phadia Laborsysteme.
Alle Systeme anzeigen
Alle Tests anzeigen, die mit dem Phadia 200 ausgeführt werden können.
Tests anzeigen
Alle verfügbaren Tests und Instrumente anzeigen.
Katalog anzeigen