Ausgeblendete Schaltfläche zum Vergleichen von Instrumenten
Phadia 1000 Gerät
Laborgeräte vergleichen
Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Verwendung in Ihrem Land freigegeben. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Produkte erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Das Phadia™ 1000 dient zur Unterstützung bei der Diagnose allergischer Erkrankungen.
Es liefert konsistente und reproduzierbare Testergebnisse mit klinischer Relevanz, ideal für Labors mit hohem Durchsatz, die 2.000 bis 10.000 Testergebnisse pro Woche liefern.
Ausgeblendete Schaltfläche für modales Video
Phadia 1000 – Videovorschau
Phadia 1000 Gerät, Ansicht von links
Phadia 1000 Gerät, Ansicht von rechts
Flexibilität
  • Großes Allergentest-Menü mit mehr als 550 Allergengesamtextrakten und Allergenmischungen sowie 100 Allergenkomponenten
  • Automatische Start- und Abschaltfunktion
  • Vom Benutzer konfigurierbare Reflextestfunktion
  • LIS-Konnektivität über Phadia™ Prime Software
Funktionen
  • Bis zu 240 Ergebnisse pro Stunde
  • Random Access Funktion
  • Eingebaute Kühlung für die Lagerung von Reagenzien
  • Für 28 Tage gespeicherte Kalibrationskurve
  • Anschließbar an Laborautomatisierungssysteme (LAS)*
  • Mehrere Phadia™ Geräte können vernetzt werden, um ein noch effizientere Handhabung zu ermöglichen.
Zuverlässigkeit
  • Ausgezeichnete geringe Varianz im Laufe der Zeit und zwischen Ländern, Systemen, Labors und Benutzern
  • Verbesserte Unterstützung und Fehlerbehebung durch die sichere Phadia LabCommunity Konnektivität.
  • Quality Club: Eines der größten globalen Qualitätsbewertungsprogramme
*Wenden Sie sich an Ihren Thermo Fisher Scientific Mitarbeiter vor Ort, um Informationen zur verfügbaren LAS-Konnektivität zu erhalten.
**Vernetzter Aufbau ermöglicht den Betrieb mehrerer miteinander verbundener Phadia Geräte mit einem Phadia Prime Computer.
Phadia 1000 Funktionen
Phadia 1000 Zeitdiagramm für unbeaufsichtigte Durchläufe
Entdecken Sie die komplette Produktlinie der Phadia Laborsysteme.
Alle Systeme anzeigen
Alle Tests anzeigen, die mit dem Phadia 1000 ausgeführt werden können.
Tests anzeigen
Alle verfügbaren Tests und Instrumente anzeigen.
Katalog anzeigen