Recent searches Clear History
お問い合わせ
ファディア 1000 VLS
Made to Focus
ファディア 1000 VLSは、アレルギー疾患の診断専用の機器です。
一貫した再現性のある検査結果を提供し、毎週2,000~10,000テストの検査結果を出す高スループットラボに最適です。
Phadia 1000機器の左側表示
Phadia 1000機器の右側表示
柔軟性
  • 国内では約200種類の粗抽出アレルゲンとマルチアレルゲン、および11種類のアレルゲンコンポーネントを網羅した大規模なアレルゲン検査メニュー
  • 自動起動/シャットダウン機能
  • ユーザー設定が可能な再検査機能
  • ファディアプライムソフトウェアを介したLIS接続
機能
  • 最大240テスト結果/時間のスループット
  • 連続ランダムアクセス
  • 冷蔵機能付きオンボード試薬保管
  • キャリブレーションカーブは28日間使用可能
  • 効率的な処理を目的とした、複数のファディア全自動免疫分析装置のネットワーク接続とクラスター*設定
信頼性
  • 全世界、全施設で経時的に優れた一貫性を有するデータを提供
  • 安全なファディアラボコミュニティ接続により強化されたサポートを実現
*クラスター設定により、ネットワーク接続された複数のファディア全自動免疫分析装置を1台のファディアプライムコンピューターで操作できます
ファディア 1000 VLSの処理能力
Phadia 1000 testing instrument walk away time diagram
Throughput up to 240 ImmunoCAP test results/hour.
届出番号 13B1X10436010008  一般医療機器  特定保守管理医療機器・設置管理医療機器 ファディア 1000 VLS 
製造販売業者:株式会社日立ハイテク    販売元:サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社
製品カタログ
ダウンロード