医療機関を探す
アレルギーかも?と思ったら医師に相談しましょう
 医療機関・専門医を探す 
日本アレルギー学会運営サイトにて、全国の拠点病院やアレルギー専門医を検索できます
 医療関係者の方へ 
医療関係者向けウェブサイトにて当社のアレルギー検査製品に関する情報を提供しています
みんなのアレルギー情報室 アレルギーに関する正しい情報をお届けするためのウェブサイト
本ページでは、医師の監修のもと一般の方に向けたアレルギー情報を提供しています|監修:海老澤元宏 先生、監修範囲:本ページ全体|監修医一覧および担当ページの詳細については「監修医のご紹介」をご覧ください
「みんなのアレルギー情報室」では、アレルギーとは何か、アレルギーの原因、花粉症・アトピー性皮膚炎・食物アレルギーの症状など、アレルギーに関するさまざまな情報をまとめてご紹介しています。
アレルギーの原因は何?
注意すべき時期は?
アレルギーの原因
アレルギーの症状とは?
関連する診療科は?
アレルギーの症状
アレルギー検査の種類は?
医師に相談すべき?
受診と検査
アレルギーとは
私たちの体には、外から入ってきた異物を排除しようとする「免疫」という機能が備わっています。本来、免疫は細菌やウィルスから身体を守ってくれる大切な仕組みです。
ところが、この免疫が、食べ物や花粉など、身の回りにある通常は身体に害のないものに過剰反応してしまうことがあります。これがアレルギーです。
アレルギーが起こるかどうかは、人によって異なります。また、さまざまな症状があり、現れる場所や程度もさまざまです。
アレルギーの起こるしくみ
アレルギーはどのようなしくみ1)で起こるのでしょうか。
体の中に侵入した異物を「抗原」と呼びます。その中でもアレルギーを引き起こす原因となる物質が「アレルゲン」です。
体に入ってきた異物がアレルゲンとみなされると、白血球の1つのリンパ球により「IgE抗体」という抗体がつくられます。
lgE抗体とマスト細胞のイラスト
アレルゲンにより刺激物質が放出されるイラスト
アレルギー反応にはIgE抗体が関係
IgE抗体はつくられた後、血液中を流れて皮膚や粘膜などの組織にいる「マスト細胞」や血液中を流れる白血球の一種である「好塩基球」の表面にくっつき、アレルゲンを待ち構える状態(感作)になります。
刺激物質の放出
そして、再びアレルゲンが侵入したとき、今度はマスト細胞や好塩基球の表面にくっついている状態のIgE抗体につくと、それがきっかけとなってマスト細胞や好塩基球から刺激物質(ヒスタミンやロイコトリエン)が放出されます。
そしてさまざまな症状を起こします。
アレルギーには、発症のしくみの違いによって異なるタイプがあります。食物アレルギーや花粉症に代表されるような一般的に知られているアレルギーは、アレルゲンとの接触から2時間以内に症状が現れる「即時型」と呼ばれるタイプのアレルギーです。
(このウェブサイトでは主にこの「即時型アレルギー」に関しての情報を掲載しています)
即時型アレルギー反応には、IgE抗体が関わっています。卵白であれば卵白特異的IgE抗体、ダニであればダニ特異的IgE抗体、スギ花粉であればスギ特異的IgE抗体というようにアレルゲンそれぞれに結合する特異的IgE抗体1)が作られます。
アレルギーの血液検査で測定しているのは、この特異的IgE抗体の量です。
アレルギーかも?と思ったら医師に相談しましょう。
日本アレルギー学会運営サイトにて、全国の拠点病院やアレルギー専門医を検索できます。
1)一般社団法人日本アレルギー学会ホームページ (最終閲覧日:2019年09月24日)https://www.jsa-pr.jp/html/knowledge.html
監修医のご紹介
本ウェブサイトの監修医のご紹介、ご担当ページの詳細はこちら
国立病院機構相模原病院海老澤先生のお写真
独立行政法人国立病院機構 相模原病院
臨床研究センター センター長
海老澤元宏先生
広島市立広島市民病院秀先生のお写真
広島市立広島市民病院 病院長/
広島大学病院 特別顧問
秀道広 先生
豊田地域医療センター中村先生のお写真
豊田地域医療センター
アレルギーセンター長
中村陽一 先生
日本医科大学付属病院後藤先生のお写真
日本医科大学多摩永山病院 
准教授・部長 
後藤穣  先生