ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
お問い合わせ
イムノキャップ
アレルギー診断をサポート
当社の使命は、臨床医の先生方がアレルギー疾患および喘息の診断と患者さんの管理を改善できるよう、検査を提供することです。イムノキャップは、さまざまなスループットニーズに対応する拡張性のあるソリューションを特長とする、信頼性の高いファディアラボラトリーシステムで測定できます。
ImmunoCAPアレルゲン特異的IgE検査に使用される試薬カートリッジ
信頼できるゴールドスタンダード1とされる検査技術
当社は、アトピー鑑別試験、粗抽出アレルゲン、アレルゲンコンポーネントを含む幅広い特異的IgE検査を提供しています。これらの検査を使用して、喘息を含むアレルギー性疾患を正確に診断し管理することを補助します。海外では、幅広いアレルゲンの構成に加えて、50年を超えるアレルゲン開発の経験と6,000を上回る出版論文2の実績により、イムノキャップは特異的IgE検査のゴールドスタンダードと評価されています1。
高性能および信頼性の高い結果を提供するために設計された検査
イムノキャップは、固相されたアレルゲンに対する抗体を捉えるサンドイッチ法の検査です。表面積の大きい多孔性スポンジを採用し、高い結合能を実現しました。
Viewアレルギー39
特異的IgE 抗体検査のゴールドスタンダード1である当社製品イムノキャップ特異的IgEと同じ技術を使用したViewアレルギー39は、39種類のアレルゲンを調べられるアレルギー検査の製品です。
イムノキャップ ラピッド アレルゲン8
当社のイムノキャップ ラピッドは、迅速に実施できる使いやすいPOCTキットです。診察室など患者さんに近い環境で実施でき、代表的な吸入アレルゲンに対する感作の確認ができます3,4。
イムノキャップ 特異的IgG 鳥
蛍光酵素免疫測定法(FEIA法)を原理として血清中または血漿中の鳥のフンや羽毛などの鳥関連抗原に対する特異的免疫グロブリンG(特異的IgG抗体)を測定する体外診断用医薬品であり、鳥関連過敏性肺炎の診断補助に用いられています。
研究支援(研究用試薬)
当社は、臨床におけるアンメットニーズに応えるために、アレルギー検査の未来を形作り、新しく革新的な製品と技術を継続的に提供します。当社はこの10年間、主にアレルゲンコンポーネントの領域で、40を超える製品を導入または大幅に更新しました。また、当社は世界中で50,000人以上の患者さんが参加する100を上回る継続中の試験など、学術的なコミュニティとの共同プロジェクトに参画しています11。
イムノキャップのラインナップ:幅広い診断ニーズに対応する高度なソリューション
イムノキャップの体外診断用医薬品の測定メニューには、特異的IgE、総IgE、特異的IgG、ファディアトープが含まれます。これらの検査は信頼性の高い自動化されたファディアシステム上で測定することが可能です。当社の特異的IgE検査メニューは、国内では11種類のアレルゲンコンポーネントおよび約200種類のマルチアレルゲンと粗抽出アレルゲンを幅広く網羅しています。特異的IgE検査は、シングル検査、多項目同時検査、さらにはポイントオブケア検査があります。
"To date the most commonly used system to determine allergen-specific IgE is the ImmunoCAP system considered as the 'gold standard' for the in vitro diagnosis of allergen conditions."
GLOBAL ATLAS OF ALLERGY, EAACI1
製品カタログ
ダウンロード
アレルゲン一覧
保険適用で測定可能なリスト
参考文献
  1. Crameri, R., In vitro allergy diagnosis – Allergen -specific IgE.In: Akdis, C     A; Agache, I. EAACI Global Atlas of Allergy.Zurich: European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 2014.
  2. Data on File.Thermo Fisher Scientific.July 2017.
  3. Data on file.Thermo Fisher Scientific.March 2020.