イムノキャップの製品情報は、製品カタログをご確認ください
イムノキャップ総IgEは、ヒトの血清サンプルまたは血漿サンプルに含まれる遊離IgE抗体の総量(以下、総IgE抗体価)を測定します1。アレルギーを原因とする喘息、鼻炎、アトピー性皮膚炎を患う多くの患者さんでは、総IgE抗体価が上昇することがあります1-4。
イムノキャップ総IgEは定量検査で、2~5000 kU/Lの幅広い測定範囲内で総IgE抗体価を測定します1。
アレルギーおよび自己免疫疾患の診断を担うグローバルリーダーとして、当社は、適切な疾患診断と患者管理を支援します。
Legal manufacturer: Phadia AB
アクセスするウェブサイトの言語を選択ください