Recent searches Clear History
Fale conosco
ImmunoCAP Total IgE
Quantifique a concentração total de IgE
A disponibilidade comercial dos produtos varia de acordo com o status regulatório e aprovação prévia pela agência sanitária local. Entre em contato com um representante local Thermo Fisher Scientific para consultar a disponibilidade do produto em sua região. 
O ImmunoCAP™ Total IgE mede a quantidade total de IgE circulante em amostras de soro ou plasma humano.1 Os anticorpos IgE podem aparecer como resultado da sensibilização a alérgenos. Em muitos pacientes com asma, rinite ou dermatite atópica devido a alergia, a concentração de IgE total pode ser elevada.1,3-5
O ImmunoCAP Total IgE é um teste totalmente quantitativo que fornece níveis precisos de IgE circulante dentro de uma ampla faixa de medição entre 2 e 5000 kU/L.1 Para pacientes com baixos níveis séricos de IgE, o ImmunoCAP Total IgE Low Range oferece medição quantitativa entre 0,1 e 100 kU/L.2
Utilidade clínica
  • Os níveis séricos totais de IgE variam com o status atópico6 e são um auxílio para profissionais de saúde no diagnóstico clínico de distúrbios alérgicos mediados por IgE.1,2
  • Para pacientes com suspeita de alergia ocupacional sem um fundo atópico, níveis séricos elevados de IgE fornecem uma indicação de sensibilização causada por exposição elevada a alérgenos.7,8
  • As infecções intestinais parasitárias têm mostrado induzir a produção de IgE, resultando em níveis séricos elevados.9
Explore o portfólio completo do ImmunoCAP.
Exibir portfólio
Encontre um instrumento para realizar os testes ImmunoCAP.
Exibir Phadia Laboratory Systems
Obtenha informações científicas sobre alérgenos completos, combinações de alérgenos e componentes de alérgenos.
Acesse a Enciclopédia de alérgenos
Referências
  1. Instruções de uso. ImmunoCAP de IgE total.
  2. Instruções de uso. ImmunoCAP de IgE total Low Range.
  3. Cakanlar, F.N., E. Ceylan, and A. Kanbay, Relationship between serum total ige specific ige and serum total eosinophil counts in asthma bronchiale patients. World Allergy Organization Journal, 2015. 8(Suppl 1): p. A25.
  4. Poleshuck, R.T.F., et al., Levels of total serum IgE and specific IgE sensitization profile in patients with atopic dermatitis. World Allergy Organization Journal, 2015. 8(1): p. A142-A142.
  5. Poleshuck, Rafael Teixeira Figueredo et al. “Levels of total serum IgE and specific IgE sensitization profile in patients with atopic dermatitis” World Allergy Organization Journal, Volume 8, A142
  6. Wayne T. R. and Hales B. J. “Immune Responses to Inhalant Allergens”; WAO Journal 2008;89-95
  7. Hollund, B.E., et al., Occupational exposure to hairdressing chemicals and immunoglobulin E synthesis. Scand J Work Environ Health, 2002. 28(4): p. 264-9.
  8. Hossain;, M.A. and L.N. Islam, Effect of Occupational Exposure on Allergic Diseases and Relationship with Serum IgE Levels in the Tannery Workers in Bangladesh. 2016.
  9. De Farias Sales, V.S., et al., Serum total IgE, ascaris lumbricoides specific IgE and eosinophils in parasites-infected children in a tropical area. The World Allergy Organization Journal, 2015. 8(Suppl 1): p. A223-A223.