ImmunoCAP™ 總量 IgE 能測量人體血清或血漿樣本中的循環血中 IgE 總量。1 IgE 抗體的出現為對過敏原產生致敏反應的結果。許多因過敏而患有氣喘、鼻炎或異位性皮膚炎之病患,其總量 IgE 濃度可能上升。1,3-5
ImmunoCAP 總量 IgE 是一項完全定量之檢測,其能提供準確之循環血中 IgE 含量,測量範圍相當廣大,介於 2 至 5000 kU/L 之間。1 具低血清 IgE 含量之病患,ImmunoCAP 總量 IgE 低值可提供 0.1-100 kU/L 之間的定量測量。2