Recent searches Clear History
聯絡我們
EliA™ 自體免疫分析
以可信的自體免疫診斷改善病患治療結果
病患值得擁有最佳化的症狀管理。您值得擁有足以達成的診斷信心。如您預期的可信賴且準確結果,來自一家自體免疫診斷全球領導者。
對 EliA 檢測有興趣的實驗室人員,請探索 EliA 產品目錄。
一个坐轮椅的女人在户外花园里享受时光
解決自體免疫疾病的不確定性
重疊的自體免疫疾病症狀 (特別是在早期發作期間),可能會導致難以單憑症狀做出診斷。1
EliA 自體免疫分析就是您要尋找的解決方案。
EliA 分析在特異性和敏感度之間達到最佳平衡,可協助健康照護提供者獲得更多深入見解,以支援疾病特定的診斷,並且最佳化病患管理。
完整的自體免疫檢測清單
EliA 診斷包含超過 50 種臨床相關的自體免疫疾病檢測項目,且產品套組仍在不斷擴充。深入瞭解疾病狀態和 EliA 檢測。
特異性為何重要?
重點在於避免偽陽性結果,並減少不必要的後續檢測。
為何選擇 EliA 自體免疫診斷?
可靠的結果、診斷信心以及最佳化的診斷速度,代表更佳病患治療結果。
Clipboard Checkmark
診斷信心
自體免疫疾病可能難以診斷。EliA 檢測有助於辨識特定標記,協助進行診斷。
speed
診斷速度
某些 EliA 檢測可以在疾病的早期階段 (可能在症狀發作前) 就偵測到自體抗體,有助於加速診斷。2
lightbulb
持續創新
EliA 分析的製造商 Phadia AB 已在自體免疫檢測領域持續創新超過 20 年。
Bar Graph
可靠的結果
可靠的分析結果有助於評估疾病的嚴重程度和預後。3-4
一名男性医疗专家在桌子上检查一名男性患者的手腕
實驗室為何應提供 EliA 自體免疫診斷?
EliA 檢測在我們可擴充且完全自動化的 Phadia™ 實驗室系統上執行,可提供值得信賴的可靠結果。
專業且高效率的實驗室支援
我們領先業界的服務和支援值得信賴,而且回應快速。
完整的檢測套件
為健康照護提供者提供市場上最包羅萬象的檢測產品套組之一。
驗證步驟較少
我們的大量批次具備絕佳的批次間再現性、最佳準確性和高品質抗原,可提高實驗室效率。
最大化時間與工作流程
獨特的校正系統 (每個方法儲存一條校正曲線 28 天) 與即用試劑,可節省時間並最達到最高效率。
請聯絡我們的專家,深入瞭解 EliA 檢測和 Phadia 實驗室系統。
常見問答
哪些類型的健康照護提供者可以訂購 EliA 自體免疫分析?
包括一般健康照護提供者和專科醫師,幾乎任何提供者都可以訂購檢測 (假設所選擇的實驗室提供 EliA 檢測)。
如何為我的病患訂購 EliA 檢測?
依照您訂購任何其他實驗室血液檢測的一般流程,並選擇提供 EliA 檢測的實驗室。
如何解讀 EliA 檢測結果?
結果應根據當地準則,搭配病患的臨床檢查和症狀病史進行判讀。如需更多資訊,請聯絡您當地的專家。
我可以在哪裡深入瞭解特定檢測?
請透過我們的產品目錄深入瞭解,或是聯絡專家詢問其他問題。
如何為我的實驗室訂購 EliA 檢測?
請聯絡我們的專家購買 EliA 檢測。然而請注意,您需要 Phadia 實驗室系統才能執行 EliA 自體免疫分析和 ImmunoCAP 過敏診斷等其他檢測。
如需有關 EliA 檢測、自體免疫疾病及/或教育工具和資源的其他資訊,請聯絡我們的專家。
資源
無論您是健康照護提供者或實驗室人員,Thermo Fisher Scientific 都能提供符合您特定需求的寶貴資源。
These products may not be cleared for use in your country. Please contact your sales representative for information about specific product availability.
參考資料
  1. Thermo Fisher Scientific.Data on file.  
  2. Werkstetter KJ, Korponay-Szabo IR, Popp A, Villanacci V, Salemme M, Heilig G, et al.Accuracy in Diagnosis of Celiac Disease Without Biopsies in Clinical Practice.Gastroenterology.2017;153(4):924-35. 
  3. Mathsson Alm L, Fountain DL, Cadwell KK, Madrigal AM, Gallo G, Poorafshar M. The performance of anti-cyclic citrullinated peptide assays in diagnosing rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis.Clin Exp Rheumatol.2018;36(1):144-52.
  4. Mascialino B, Swiniarski S, Gehring I., Poorafshar M, Tarrant T. Serum Autoantibody Multi-Analyte Testing in Rheumatoid Arthritis Can Reduce Avoidable Costs Associated from False Positive Results.A Simulation Study in the United States of America.Presented at ACR Annual Meeting Chicago.19-24 October 2018.  
  5. Robier C, Amouzadeh-Ghadikolai O, Stettin M, Reicht G. Comparison of the clinical utility of the Elia CTD Screen to indirect immunofluorescence on Hep-2 cells.Clin Chem Lab Med.2016;54(8):1365-70.
  6. Willems P, De Langhe E, Claessens J, Westhovens R, Van Hoeyveld E, Poesen K, et al.Screening for connective tissue disease-associated antibodies by automated immunoassay.Clin Chem Lab Med.2018;56(6):909-18.
  7. Schmitt J, Papisch W. Recombinant autoantigens.Autoimmun Rev. 2002;1(1-2):79-88