Recent searches Clear History
お問い合わせ
エリア
自己免疫疾患の診断をサポート
エリアの製品情報は、製品カタログをご確認ください
医療従事者が診断について議論している様子
エリアイメージ
自己免疫疾患診断薬として、当社は57を超える検査を開発しました。
日本国内においては、16種類の自己免疫疾患診断薬 エリア(サーモフィッシャーサイエンティフィックが展開する自己免疫疾患診断薬ブランドの名称)により、関連する自己免疫疾患の診断をサポートします。全身性エリテマトーデス(systemic lupus erythematosus: SLE)、シェ―グレン症候群(sjögren's syndrome: SS)、混合性結合組織病(mixed connective tissue disease: MCTD)、強皮症(scleroderma: SSc)、多発性筋炎/皮膚筋炎(polymyositis/dermatomyositis: PM/DM)、関節リウマチ(rheumatoid arthritis: RA)、抗リン脂質抗体症候群(antiphospholipid syndrome: APS)、ANCA関連血管炎(ANCA-associated vasculitis: AAV)およびグッドパスチャー症候群(goodpasture’s syndrome: GPS)、炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease: IBD)、原発性胆汁性肝硬変(primary biliary cholangitis: PBC)といった自己免疫疾患の診断をサポートしています。
自己免疫疾患診断薬 エリアが自己免疫疾患の検査で選ばれる理由
自己免疫疾患診断薬 エリアは、臨床的に意義のある検査項目を継続的に拡充しています。
  • 世界初の全自動自己免疫疾患診断薬として約20年の歴史
  • 世界 50カ国以上、1200施設以上における採用実績
  • 国際標準品に準拠したリファレンスの採用や国際単位の積極的な採用
自己免疫疾患診断薬 エリアにより、自己免疫疾患の診断をサポートします
自己免疫疾患の診断を支援し、患者さんのQOL向上に貢献します1。
感度と特異度を重視した自己免疫疾患診断薬 エリアによって、患者さんの診断をサポートします1-6。
ワークフロー効率の向上
自己免疫疾患診断薬 エリアは、すぐに使用できる試薬と、効率的かつ柔軟な校正システムを採用しており、各メソッドにつき1つのキャリブレーションカーブが28日間保存されます。そのため、ワークフローを効率化できます1。
  • キャリブレーションカーブの管理に関連するコストを削減し、QCに関わる時間を抑えます1。
  • 検査開始後は全自動装置でのアッセイにより、長時間離れることができ、無駄のない運用を支援します1。
最先端の検査:ラボ運営の簡素化
エリアは、バキュロウイルス・昆虫発現系によるリコンビナント抗原などを使用して、当社の中核的研究拠点で開発および製造されています。
これにより、ロット間で優れた再現性を実現し、正確性と品質を維持し、ラボ内でのバリデーション手順の短縮に貢献します1, 7。
製品カタログ
ダウンロード
モーダルで表示する動画非表示ボタン
参考文献
  1. Thermo Fisher Scientific.Data on file.  
  2. Werkstetter KJ, Korponay-Szabo IR, Popp A, Villanacci V, Salemme M, Heilig G, et al.Accuracy in Diagnosis of Celiac Disease Without Biopsies in Clinical Practice.Gastroenterology.2017;153(4):924-35. 
  3. Mathsson Alm L, Fountain DL, Cadwell KK, Madrigal AM, Gallo G, Poorafshar M. The performance of anti-cyclic citrullinated peptide assays in diagnosing rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis.Clin Exp Rheumatol.2018;36(1):144-52.
  4. Mascialino B, Swiniarski S, Gehring I., Poorafshar M, Tarrant T. Serum Autoantibody Multi-Analyte Testing in Rheumatoid Arthritis Can Reduce Avoidable Costs Associated from False Positive Results.A Simulation Study in the United States of America.Presented at ACR Annual Meeting Chicago.19-24 October 2018.  
  5. Robier C, Amouzadeh-Ghadikolai O, Stettin M, Reicht G. Comparison of the clinical utility of the Elia CTD Screen to indirect immunofluorescence on Hep-2 cells.Clin Chem Lab Med.2016;54(8):1365-70.
  6. Willems P, De Langhe E, Claessens J, Westhovens R, Van Hoeyveld E, Poesen K, et al.Screening for connective tissue disease-associated antibodies by automated immunoassay.Clin Chem Lab Med.2018;56(6):909-18.
  7. Schmitt J, Papisch W. Recombinant autoantigens.Autoimmun Rev. 2002;1(1-2):79-88