ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
お問い合わせ
自己免疫性肝疾患における
自己免疫疾患診断薬 エリア
鑑別診断のための検査情報を提供
エリアの製品情報は、製品カタログをご確認ください
医師が患者に検査について説明している様子
さまざまな病因による肝疾患は、肝硬変に至り肝移植が必要になる可能性がありますが、多くの場合、黄疸、慢性疲労、腹痛などの非特異的症状が特徴です1,2。稀ではありますが、自己免疫性肝疾患が肝硬変の主な原因となる場合もあり、非自己免疫性肝疾患(ウイルス性肝炎など)との鑑別診断が可能であれば、十分な情報に基づいた治療方針を決定することができるため、患者さんのQOL向上に貢献できます1-5。
原発性胆汁性胆管炎(primary biliary cholangitis: PBC)は自己免疫性肝炎(autoimmune hepatitis: AIH)とともに、臨床的に最も重要な自己免疫性肝疾患です1,2。PBCは、肝硬変に至り肝移植が必要となる可能性のある小胆管の慢性炎症と胆汁形成障害が特徴です2,4。
PBCに関連する自己抗体は次のとおりです1,2。
抗ミトコンドリアM2抗体は、PBCに特異的で高頻度(約90%)に検出される自己抗体です。
PBCに関連する自己抗体検査試薬
  • エリア ミトコンドリアM2 (体外診断用医薬品)
自己免疫疾患診断薬 エリアが自己免疫性肝疾患の検査で選ばれる理由
PBCの診断を支援する検査
エリア ミトコンドリアM2は、IgGおよびIgMクラスの抗ミトコンドリアM2抗体を検出し、PBCの診断補助に貢献します。
希少な自己免疫疾患の検査効率を向上
エリア ミトコンドリアM2 は、自動化されたファディアシステムでアッセイすることが可能です。蛍光抗体法(indirect immunofluorescence assay: IFA)とは異なり、特別な手技の経験がなくてもファディアシステムによって自動で測定が可能です。ファディア250、ファディア5000 Plusに備わるランダムアクセス機能によりワークフローを効率化し、検査の負担を抑えます。
製品カタログ
ダウンロード
参考文献
  1. European Association for the Study of the L. EASL Clinical Practice Guidelines: Autoimmune hepatitis.J Hepatol.2015;63(4):971-1004.
  2. European Association for the Study of the Liver.Electronic address eee, European Association for the Study of the L. EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis.J Hepatol.2017;67(1):145-72.
  3. Poupon R. Primary biliary cirrhosis: a 2010 update.J Hepatol.2010;52(5):745-58.
  4. Sebode M, Weiler-Normann C, Liwinski T, Schramm C. Autoantibodies in Autoimmune Liver Disease-Clinical and Diagnostic Relevance.Front Immunol.2018;9:609.
  5. Muratori P, Lenzi M, Cassani F, Lalanne C, Muratori L. Diagnostic approach to autoimmune hepatitis.Expert Rev Clin Immunol.2017;13(8):769-79.