膠原病における
自己免疫疾患診断薬 エリア
膠原病の診断をサポート
エリアの製品情報は、製品カタログをご確認ください
膝関節の位置を示すイラストが重ねられた座っている女性
全身性エリテマトーデス(systemic lupus erythematosus: SLE)、シェーグレン症候群(sjögren syndrome: SS)、全身性強皮症(systemic sclerosis: SSc)、皮膚筋炎/多発性筋炎(polymyositis/dermatomyositis: PM/DM)、混合性結合組織病(mixed connective tissue disease: MCTD)を含む膠原病(connective tissue disease: CTD)は、抗核抗体(antinuclear antibody: ANA)関連膠原病とも呼ばれ、臨床診断ではANAの検出が極めて重要となります1, 2。
自己免疫疾患診断薬 エリアが膠原病の検査で選ばれる理由
    自己免疫疾患の診断サポート
  • 自己免疫疾患診断薬 エリア*は、革新的な組換えタンパク質技術を使用して当社の研究拠点で製造されており、タンパク質の高次構造および翻訳後修飾を維持しつつ、大規模で再現性の高いロット生産が可能です。
  • 患者さんを第一に考えた検査
  • 自己免疫疾患診断薬 エリアは高い特異度を持つことが数多く報告されています4, 5-9。自己免疫疾患では、患者さんが正確な診断を受け、最も有効な治療をなるべく早く受けられるようにするため、検査の特異度が重要となります。
  • ラボ向けに最適化された検査
  • 自己免疫疾患診断薬 エリアは、自己免疫疾患の診断の補助を目的として臨床的に関連性の高い抗原から構成されています3, 9。広く検証されたエリア CTDスクリーンと疾患特異抗体には、自動化されたファディアシステムを使用します。ファディアシステムは、アッセイにかかる所用時間を短縮しながら、ワークフローの効率性とスループットを最大化することが可能です。
*自己免疫疾患診断薬 エリアは、エリア CTDスクリーン、エリア dsDNA、エリア 、エリア ssDNA、エリア SS-A/Ro、エリア SS-B/La、エリア U1-RNP、エリア SmDp、エリア Scl-70s、エリア CENP-B、エリア Jo-1、エリア ミトコンドリアM2、エリア MPOs-ANCA、エリア PR3s‐ANCA、エリア GBM、エリア CCP、エリア カルジオリピン IgGから構成されています。
製品カタログ
ダウンロード
参考文献
  1. 宮脇昌二, どのように臨床検査を進めるか -抗核抗体とリウマトイド因子の診断的意義-: Medical Practice vol. 20 no.4 2003
  2. 熊谷俊一, 林伸英, 河野誠司. 抗核抗体: Nippon Rinsho Vol 68, Suppl 6, 2012)
  3. Orme ME, Andalucía C, Sjölander S, Bossuyt X. A Comparison of fluorescence enzyme immunoassay versus immunofluorescence for initial screening of connective tissue diseases: Systematic literature review and meta-analysis of diagnostic test accuracy studies. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2018;32:521-34. 
  4. Pérez D, Gilburd B, Azoulay D, Shovman O, Bizzaro N, Shoenfeld Y. Antinuclear Antibodies: Is the Indirect Immunofluorescence Still the Gold Standard or Should Be Replaced by Solid Phase Assays? Autoimmunity Rev. 2018;6(17):548–52.
  5. Antico A, Platzgummer S, Bassetti D, Bizzaro N, Tozzoli R, Villalta D, et al.Diagnosing systemic lupus erythematosus: new-generation immunoassays for measurement of anti-dsDNA antibodies are an effective alternative to the Farr technique and the Crithidia luciliae immunofluorescence test.Lupus.2010;19(8):906-12.
  6. Busch J, Endler G, Marsik C, Csandl E, Carageorgos M, Schönthal E, Sunder-Plassmann R, Rumpold H, Poster from the Medical University Vienna 2007. 
  7. Op De Beeck K, Vermeersch P, Verschueren P, Westhovens R, Marien G, Blockmans D, et al.Detection of antinuclear antibodies by indirect immunofluorescence and by solid phase assay.Autoimmun Rev. 2011;10(12):801-8.
  8. Op De Beeck K, Vermeersch P, Verschueren P, Westhovens R, Marien G, Blockmans D, et al.Antinuclear antibody detection by automated multiplex immunoassay in untreated patients at the time of diagnosis.Autoimmun Rev. 2012;12(2):137-43. 
  9. Claessens J, Belmondo T, De Langhe E, Westhovens R, Poesen K, Hue S, et al.Solid phase assays versus automated indirect immunofluorescence for detection of antinuclear antibodies.Autoimmun Rev. 2018;17(6):533-40.