Recent searches Clear History
お問い合わせ
ファディア プライム
検査室で検査用カートリッジを扱う研究者と診断装置
ワークフローを最適化して生産性を強化
ファディア全自動免疫分析装置は、ファディア プライムソフトウェアと共に使用します。ファディアプライムにより、アッセイの実施、検査リクエスト、結果、大規模データベースの管理を簡単に行なえます。自動化されたリアルタイムの試薬在庫管理も可能です。ファディアプライムは、ラボラトリー情報システム(LIS)、ファディア ラボコミュニティと接続でき、それによってラボと情報のワークフローを最適化できます。
結果報告
  • 結果のモニタリングと、迅速なデータの取得を解釈
  • 結果の手動/自動検証
  • 広範囲にわたるイベントログレポート
  • 迅速で安全な検査結果の転送
システム統合
  • 接続された複数のファディア全自動免疫分析装置を1台のファディアプライムコンピューターで管理
  • 機器構成と設定の管理
  • イベントログと品質情報へのアクセス
  • データベースの自動バックアップ 
検査管理
  • リクエストの管理とモニタリングを一元化
  • 外注検査の管理
  • 成人/小児サンプル別に検査の優先度を決定
  • 数量不足(QNS)の処理も含むサンプル管理の強化
  • ユーザー設定が可能な再検査
在庫管理
  • 試薬在庫のリアルタイム管理と品質保持期間の自動管理
  • 必要な消耗品の計算
接続性
  • ラボラトリー情報システム(LIS)と簡単に統合可能
  • ファディア ラボコミュニティに接続し、強化されたサポートとトラブルシューティングを体験
ヘルプ機能
  • 統合された電子マニュアルに簡単にアクセス可能  
ファディア プライムについて問い合わせる
お問い合わせフォーム