Recent searches Clear History
聯絡我們
惡性貧血的實驗室檢測
您可以依賴的結果
這些產品可能無法進口至您的國家。請聯繫您的銷售代表取得特定產品供貨情形的相關資訊。
惡性貧血 (PA) 為自體免疫性胃炎之末期,其特徵為維生素 B12 缺乏。1 其確診相當重要,因病患需要終身靜脈維生素 B12 治療。2
惡性貧血與兩種自體抗體相關,可用於診斷性檢測:1
  • 針對壁細胞的抗體會產出維生素 B12 運輸蛋白,稱作內在因子。
  • 針對向內在因子的抗體會阻斷其將維生素 B12 運輸通過腸壁的能力。
同時偵測壁細胞的相對應抗體和內在因子的相對抗體,為惡性貧血診斷創造更高可能性。1,2
為何選擇 Thermo Fisher Scientific 做為您檢測惡性貧血的夥伴?
完整、全自動化的產品套組
EliA™內在因子檢測和EliA™壁細胞檢測分別具有99.4%和89.9%的極高臨床特異性以及51.9%和81.0%的臨床靈敏度,是領先業界、且全自動化的產品套組,可協助惡性貧血之診斷。3
您可依賴及早偵測惡性貧血的結果
結合了 EliA 內在因子和 EliA 壁細胞檢測的出色靈敏度和特異性,能增加臨床靈敏度達 91.1%,同時保有 87% 的特異性,幫助您將病患放在第一位,即早偵測出更多患有惡性貧血的病患。3
最佳化精簡作業
EliA 內在因子檢測和 EliA 壁細胞檢測可自一個樣本、一次操作、在同一台全自動化 Phadia™ 實驗室系統上進行測量。
探索完整的 EliA 產品套組。
檢視產品套組
查看可執行 EliA 檢測的儀器。
檢視 Phadia 實驗室系統
為您的實驗室及客戶找到實用的資源。
造訪資源庫
這些產品可能無法進口至您的國家。請聯繫您的銷售代表取得特定產品供貨情形的相關資訊。
參考資料
  1. Toh BH, Alderuccio F. Pernicious anaemia.Autoimmunity.2004;37(4):357-61.
  2. Andres E, Serraj K. Optimal management of pernicious anemia.J Blood Med.2012;3:97-103.
  3. Thermo Fisher Scientific.Data on file.