悪性貧血の臨床検査
信頼できる結果
これらの製品は、お客様の国では使用できない場合があります。特定製品の使用可否については、営業担当者にお問い合わせください。
悪性貧血(PA)は、自己免疫性胃炎の最終段階で、ビタミンB12の欠乏が特徴です1。 患者には生涯ビタミンB12の非経口投与が必要になるため、確定診断が重要です2。
PAには、診断検査に使用できる2種類の自己抗体が関連します1。
  • 内因子と呼ばれる、ビタミンB12の輸送タンパク質を生成する壁細胞に対する抗体
  • 回腸壁を通してビタミンB12を輸送する内因子の機能をブロックする、内因子に対する抗体
壁細胞に対する抗体および内因子に対する抗体の同時測定により、PA診断の確率が向上します1,2。
悪性貧血検査のパートナーにサーモフィッシャーサイエンティフィックを選ぶ理由
包括的で完全に自動化されたポートフォリオ
エリア™内因子検査とエリア™壁細胞検査の臨床特異度は、それぞれ99.4%および89.9%と極めて高く、臨床感度は51.9%および81.0%です。これらを組み合わせることで、PAの診断に役立つ業界最高レベルの完全自動化ポートフォリオが形成されます3。
悪性貧血の迅速な検出における信頼できる結果
エリア内因子検査およびエリア壁細胞検査の優れた感度と特異度を組み合わせることで、87%の特異度を維持したまま臨床感度を91.1%まで引き上げられます。これにより、PAで苦しむより多くの患者を迅速に発見でき、患者ファーストを実現できます3。
作業の無駄をなくす最適化
エリア内因子検査とEliA壁細胞検査は、完全自動ファディア™検査システム上で、1つのサンプルから1回の検査で測定できます。
エリアについて確認する
ただいま準備中
エリアを測定するための機器を確認する
ただいま準備中
エリア関連のリソースを確認する
ライブラリーを表示
参考文献
  1. Toh BH, Alderuccio F. Pernicious anaemia.Autoimmunity.2004;37(4):357-61.
  2. Andres E, Serraj K. Optimal management of pernicious anemia.J Blood Med.2012;3:97-103.
  3. Thermo Fisher Scientific.Data on file.