ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
お問い合わせ
イムノキャップ
ファディアトープ
IgE依存性アレルギー疾患の鑑別と除外をサポート
イムノキャップの製品情報は、製品カタログをご確認ください
イムノキャップファディアトープイメージ
イムノキャップ ファディアトープ(アトピー鑑別試験)は、バランスの取れた一般的な吸入性アレルゲンに対するIgE抗体を測定し、環境中のアレルゲンに対するIgE依存性アレルギー疾患の鑑別に役立ちます1-5。
これらの検査は、以下により臨床医をサポートします。
  • IgE依存性アレルギー疾患と他のアレルギー様症状と区別します2-4。
  • 粗抽出アレルゲンに対する特異的IgE検査が必要な患者さんの特定を支援します2-4
あらゆる患者さんに利用できるイムノキャップ ファディアトープ
採血が不要で簡便なスキンプリックテスト(SPT)に対し、血液によるイムノキャップ特異的IgE検査には、以下の利点があります。
  • 患者さんの年齢、症状、疾患、皮膚状態、薬物療法の有無に関係なく検査できます。
  • 運動、妊娠などに関係なく、さらには乳児期早期にも実施できます9-13。
  • アナフィラキシーのリスクはありません9, 13。
ファディアトープで陽性となった場合、 症状誘発アレルゲンおよびその反応の程度を確認するために、 適切なイムノキャップ特異的IgEによる再検査を推奨します。
製品カタログ
ダウンロード
アレルゲン一覧
保険適用で測定可能なリスト
参考文献
1.Directions for use.ImmunoCAP Phadiatop.
2.Eriksson, N.E., Allergy screening with Phadiatop and CAP Phadiatop in combination with a questionnaire in adults with asthma and rhinitis.Allergy, 1990.45(4): p. 285-92.
3.Fiocchi, A., et al., Differential diagnosis of IgE-mediated allergy in young children with wheezing or eczema symptoms using a single blood test.Ann Allergy Asthma Immunol, 2004.93(4): p. 328-33.
4.Nilsson C, et al.Pediatr Allergy Immunol.2012 Mar;23(2):159–65. 
5.Ballardini, N., et al., ImmunoCAP Phadiatop Infant--a new blood test for detecting IgE sensitisation in children at 2 years of age.Allergy, 2006.61(3): p. 337-43.
6.Williams, P.B., C. Siegel, and J. Portnoy, Efficacy of a single diagnostic test for sensitization to common inhalant allergens.Ann Allergy Asthma Immunol, 2001.86(2): p. 196-202.
7.Halvorsen, R., et al., Phadiatop infant in the diagnosis of atopy in children with allergy-like symptoms.Int J Pediatr, 2009.2009: p. 460737.
8.Paganelli, R., et al., Specific IgE antibodies in the diagnosis of atopic disease.Clinical evaluation of a new in vitro test system, UniCAP, in six European allergy clinics.Allergy, 1998.53(8): p. 763-8.
9.Siles, R.I. and F.H.Hsieh, Allergy blood testing: A practical guide for clinicians.Cleve Clin J Med, 2011.78(9): p. 585-92.
10.Bonnelykke, K., C.B.Pipper, and H. Bisgaard, Sensitization does not develop in utero.J Allergy Clin Immunol, 2008.121(3): p. 646-51.
11.Belhocine, W., et al., Total serum tryptase levels are higher in young infants.Pediatr Allergy Immunol, 2011.22(6): p. 600-7.
12.Bacharier, L.B., et al., Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report.Allergy, 2008.63(1): p. 5-34.
13.Walsh, J. and N. O'Flynn, Diagnosis and assessment of food allergy in children and young people in primary care and community settings: NICE clinical guideline.The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners, 2011.61(588): p. 473-475.