Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
ImmunoCAP Phadiatop Test
Hilft dabei, IgE-vermittelte Allergien zu bestätigen oder auszuschließen
Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Verwendung in Ihrem Land freigegeben. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Produkte erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Der ImmunoCAP™ Phadiatop™ Test misst IgE-Antikörper mit einer ausgewogenen Mischung aus häufigen Inhalationsallergenen und hilft dabei, eine Atopie (die Tendenz, eine IgE-vermittelte Reaktion auf Proteine in der Umgebung zu zeigen) zu bestätigen oder auszuschließen. ImmunoCAP Phadiatop Infant, optimiert für Kinder unter 5 Jahren, enthält Lebensmittelallergene, die für diese Altersgruppe wichtig sind.1-5
Diese Tests können Ärzte auf folgende Weise unterstützen:
  • Unterscheidung von IgE-vermittelten Allergien von anderen Erkrankungen mit allergieähnlichen Symptomen2-4
  • Identifizieren von Patienten, die spezifische IgE-Tests mit Allergengesamtextrakten benötigen, um symptomauslösende Allergene zu erkennen und die geeignete Behandlung für den Patienten festzulegen.2-4
ImmunoCAP Phadiatop Tests können für jeden Patienten durchgeführt werden.
ImmunoCAP Phadiatop Tests können mit wenigen Einschränkungen durchgeführt werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Haut-Prick-Tests besitzt ein ImmunoCAP Bluttest folgende Vorteile:
  • Durchführbarkeit unabhängig von Alter, Hautzustand, Medikation, Symptom, Erkrankung
  • Durchführbarkeit bei Schwangerschaft und sogar im frühen Kindesalter des Patienten9-13
  • Kein Risiko für Anaphylaxie9,13
  • Keine Beeinträchtigung durch exogene Biotin-Nahrungsergänzung.14
Um die Identifizierung der symptomauslösenden Allergene und deren quantitativen Werte zu ermöglichen, wird empfohlen, die Probe weiter mit den entsprechenden ImmunoCAP spezifischen IgE-Allergengesamtextrakten zu testen.
Neun von zehn allergischen/nicht-allergischen Patienten werden mit dem ImmunoCAP Phadiatop Test korrekt klassifiziert.
Entdecken Sie das vollständige ImmunoCAP Portfolio.
Portfolio anzeigen
Finden Sie ein Laborsystem zur Durchführung von ImmunoCAP Tests.
Phadia Laborsysteme anzeigen
Hier finden Sie wissenschaftliche Informationen zu Allergengesamtextrakten, Allergenmischungen und Allergenkomponenten.
Besuchen Sie das Allergenlexikon
Literatur
1. Gebrauchsinformation ImmunoCAP Phadiatop.
2. Eriksson, N.E., Allergy screening with Phadiatop and CAP Phadiatop in combination with a questionnaire in adults with asthma and rhinitis. Allergy, 1990. 45(4): p. 285-92.
3. Fiocchi, A., et al., Differential diagnosis of IgE-mediated allergy in young children with wheezing or eczema symptoms using a single blood test. Ann Allergy Asthma Immunol, 2004. 93(4): p. 328-33.
4. Nilsson C et al Pediatr Allergy Immunol. 2012 Mar;23(2):159–65. 
5. Ballardini, N., et al., ImmunoCAP Phadiatop Infant--a new blood test for detecting IgE sensitisation in children at 2 years of age. Allergy, 2006. 61(3): p. 337-43.
6. Williams, P.B., C. Siegel, and J. Portnoy, Efficacy of a single diagnostic test for sensitization to common inhalant allergens. Ann Allergy Asthma Immunol, 2001. 86(2): p. 196-202.
7. Halvorsen, R., et al., Phadiatop infant in the diagnosis of atopy in children with allergy-like symptoms. Int J Pediatr, 2009. 2009: S. 460737.
8. Paganelli, R., et al., Specific IgE antibodies in the diagnosis of atopic disease. Clinical evaluation of a new in vitro test system, UniCAP, in six European allergy clinics. Allergy, 1998. 53(8): p. 763-8.
9. Siles, R.I. and F.H. Hsieh, Allergy blood testing: A practical guide for clinicians. Cleve Clin J Med, 2011. 78(9): p. 585-92.
10. Bonnelykke, K., C.B. Pipper, and H. Bisgaard, Sensitization does not develop in utero. J Allergy Clin Immunol, 2008. 121(3): p. 646-51.
11. Belhocine, W., et al., Total serum tryptase levels are higher in young infants. Pediatr Allergy Immunol, 2011. 22(6): p. 600-7.
12. Bacharier, L.B., et al., Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy, 2008. 63(1): p. 5-34.
13. Walsh, J. and N. O'Flynn, Diagnosis and assessment of food allergy in children and young people in primary care and community settings: NICE clinical guideline. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners, 2011. 61(588): p. 473-475.
14. ImmunoDiagnostics Statment, No Biotin Interference in ImmunoCAPTM Assays. Uppsala, Jan 31 2018.