Der ImmunoCAP™ Phadiatop™ Test misst IgE-Antikörper mit einer ausgewogenen Mischung aus häufigen Inhalationsallergenen und hilft dabei, eine Atopie (die Tendenz, eine IgE-vermittelte Reaktion auf Proteine in der Umgebung zu zeigen) zu bestätigen oder auszuschließen. ImmunoCAP Phadiatop Infant, optimiert für Kinder unter 5 Jahren, enthält Lebensmittelallergene, die für diese Altersgruppe wichtig sind.1-5
Diese Tests können Ärzte auf folgende Weise unterstützen:
ImmunoCAP Phadiatop Tests können mit wenigen Einschränkungen durchgeführt werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Haut-Prick-Tests besitzt ein ImmunoCAP Bluttest folgende Vorteile:
Um die Identifizierung der symptomauslösenden Allergene und deren quantitativen Werte zu ermöglichen, wird empfohlen, die Probe weiter mit den entsprechenden ImmunoCAP spezifischen IgE-Allergengesamtextrakten zu testen.
1. Gebrauchsinformation ImmunoCAP Phadiatop.
2. Eriksson, N.E., Allergy screening with Phadiatop and CAP Phadiatop in combination with a questionnaire in adults with asthma and rhinitis. Allergy, 1990. 45(4): p. 285-92.
3. Fiocchi, A., et al., Differential diagnosis of IgE-mediated allergy in young children with wheezing or eczema symptoms using a single blood test. Ann Allergy Asthma Immunol, 2004. 93(4): p. 328-33.
4. Nilsson C et al Pediatr Allergy Immunol. 2012 Mar;23(2):159–65.
5. Ballardini, N., et al., ImmunoCAP Phadiatop Infant--a new blood test for detecting IgE sensitisation in children at 2 years of age. Allergy, 2006. 61(3): p. 337-43.
6. Williams, P.B., C. Siegel, and J. Portnoy, Efficacy of a single diagnostic test for sensitization to common inhalant allergens. Ann Allergy Asthma Immunol, 2001. 86(2): p. 196-202.
7. Halvorsen, R., et al., Phadiatop infant in the diagnosis of atopy in children with allergy-like symptoms. Int J Pediatr, 2009. 2009: S. 460737.
8. Paganelli, R., et al., Specific IgE antibodies in the diagnosis of atopic disease. Clinical evaluation of a new in vitro test system, UniCAP, in six European allergy clinics. Allergy, 1998. 53(8): p. 763-8.
9. Siles, R.I. and F.H. Hsieh, Allergy blood testing: A practical guide for clinicians. Cleve Clin J Med, 2011. 78(9): p. 585-92.
10. Bonnelykke, K., C.B. Pipper, and H. Bisgaard, Sensitization does not develop in utero. J Allergy Clin Immunol, 2008. 121(3): p. 646-51.
11. Belhocine, W., et al., Total serum tryptase levels are higher in young infants. Pediatr Allergy Immunol, 2011. 22(6): p. 600-7.
12. Bacharier, L.B., et al., Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy, 2008. 63(1): p. 5-34.
13. Walsh, J. and N. O'Flynn, Diagnosis and assessment of food allergy in children and young people in primary care and community settings: NICE clinical guideline. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners, 2011. 61(588): p. 473-475.
14. ImmunoDiagnostics Statment, No Biotin Interference in ImmunoCAPTM Assays. Uppsala, Jan 31 2018.