Recent searches Clear History
Fale conosco
Teste ImmunoCAP Phadiatop
Ajude a confirmar ou descartar as alergias mediadas por IgE
A disponibilidade comercial dos produtos varia de acordo com o status regulatório e aprovação prévia pela agência sanitária local. Entre em contato com um representante local Thermo Fisher Scientific para consultar a disponibilidade do produto em sua região. 
O teste ImmunoCAP™ Phadiatop™ mede os níveis de anticorpos IgE contra uma mistura bem equilibrada de alérgenos inalantes comuns e ajuda a confirmar ou descartar alergias atópicas, uma tendência a produzir resposta mediada por IgE a proteínas no ambiente. O ImmunoCAP Phadiatop Infant, otimizado para crianças com menos de 5 anos, inclui alérgenos alimentares que são importantes para essa faixa etária.1-5
Esses testes podem ajudar os médicos a:
  • Diferenciar distúrbios alérgicos mediados por IgE de outros sintomas parecidos com os de alergia.2-4
  • Identificar pacientes que precisam de testes específicos de IgE para alérgenos completos para ajudar a identificar os alérgenos que provocam sintomas e determinar o tratamento adequado do paciente.2-4
Os testes ImmunoCAP Phadiatop podem ser realizados em qualquer paciente
Os testes ImmunoCAP Phadiatop podem ser realizados com poucas limitações. Ao contrário dos testes cutâneos (SPT) tradicionais, o exame de sangue ImmunoCAP:
  • Pode ser realizado independentemente da idade, do estado da pele, de medicação, do sintoma e da atividade da doença do paciente, durante a gravidez e até mesmo na infância precoce.9-13
  • Não apresenta risco de anafilaxia.9,13
  • Não está sujeito a interferência por suplementação exógena de biotina.14
Para ajudar a identificar os alérgenos que provocam sintomas e os valores quantitativos, recomenda-se testar novamente a amostra com o ImmunoCAP para IgE específica contra alérgenos completos apropriado.
Nove a cada 10 pacientes alérgicos/não alérgicos são classificados corretamente usando o teste ImmunoCAP Phadiatop
Explore o portfólio completo do ImmunoCAP.
Exibir portfólio
Encontre um instrumento para realizar os testes ImmunoCAP.
Exibir Phadia Laboratory Systems
Obtenha informações científicas sobre alérgenos completos, combinações de alérgenos e componentes de alérgenos.
Acesse a Enciclopédia de alérgenos
Referências
1. Instruções de uso. ImmunoCAP Phadiatop.
2. Eriksson, N.E., Allergy screening with Phadiatop and CAP Phadiatop in combination with a questionnaire in adults with asthma and rhinitis. Allergy, 1990. 45(4): p. 285-92.
3. Fiocchi, A., et al., Differential diagnosis of IgE-mediated allergy in young children with wheezing or eczema symptoms using a single blood test. Ann Allergy Asthma Immunol, 2004. 93(4): p. 328-33.
4. Nilsson C, et al. Pediatr Allergy Immunol. 2012 Mar;23(2):159–65. 
5. Ballardini, N., et al., ImmunoCAP Phadiatop Infant--a new blood test for detecting IgE sensitisation in children at 2 years of age. Allergy, 2006. 61(3): p. 337-43.
6. Williams, P.B., C. Siegel, and J. Portnoy, Efficacy of a single diagnostic test for sensitization to common inhalant allergens. Ann Allergy Asthma Immunol, 2001. 86(2): p. 196-202.
7. Halvorsen, R., et al., Phadiatop infant in the diagnosis of atopy in children with allergy-like symptoms. Int J Pediatr, 2009. 2009: p. 460737.
8. Paganelli, R., et al., Specific IgE antibodies in the diagnosis of atopic disease. Clinical evaluation of a new in vitro test system, UniCAP, in six European allergy clinics. Allergy, 1998. 53(8): p. 763-8.
9. Siles, R.I. and F.H. Hsieh, Allergy blood testing: A practical guide for clinicians. Cleve Clin J Med, 2011. 78(9): p. 585-92.
10. Bonnelykke, K., C.B. Pipper, and H. Bisgaard, Sensitization does not develop in utero. J Allergy Clin Immunol, 2008. 121(3): p. 646-51.
11. Belhocine, W., et al., Total serum tryptase levels are higher in young infants. Pediatr Allergy Immunol, 2011. 22(6): p. 600-7.
12. Bacharier, L.B., et al., Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy, 2008. 63(1): p. 5-34.
13. Walsh, J. and N. O'Flynn, Diagnosis and assessment of food allergy in children and young people in primary care and community settings: NICE clinical guideline. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners, 2011. 61(588): p. 473-475.
14. ImmunoDiagnostics Statment, No Biotin Interference in ImmunoCAPTM Assays. Uppsala, 31 de jan. de 2018.