A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune que pode levar à destruição das articulações e perda de mobilidade.1,2 A erosão óssea intra-articular geralmente ocorre precocemente durante a progressão da doença com 30 por cento de pacientes com AR apresentando erosões confirmadas por radiografias no diagnóstico e 70 por cento três anos depois.2 O diagnóstico diferencial precoce de AR de doenças clinicamente semelhantes (por exemplo, osteoartrite) é necessário para o início do tratamento adequado que pode retardar a progressão da doença, prevenir a erosão óssea e melhorar a qualidade de vida do paciente.1-3 O tempo médio para um paciente iniciar os medicamentos antirreumáticos modificadores da doença (DMARD), desde o início dos sintomas, é de quase 12 meses.4
Em combinação com outras informações clínicas, testes sorológicos para anticorpos antiproteína citrulinada/anticorpos anti-peptídeo citrulinado cíclico (ACPA/anti-CCP) e fator reumatoide (FR) IgM, que estão incluídos nas diretrizes de classificação ACR/EULAR de 2010, bem como o FR IgA permite ao clínico chegar a um diagnóstico preciso do paciente.1,5,6