Recent searches Clear History
聯絡我們
類風濕性關節炎的實驗室檢測 第一次就取得正確結果
這些產品可能無法進口至您的國家。請聯繫您的銷售代表取得特定產品供貨情形的相關資訊。
類風濕性關節炎 (RA) 為一種自體免疫疾病,其會導致關節破壞和活動性喪失。1,2 關節內的骨侵蝕通常會發生在疾病惡化早期,百分之 30 的類風濕性關節炎病患是在診斷時以放射影像確認骨侵蝕,而百分之 70 是在三年之後發生。2 需要從臨床上相似的疾病 (如骨關節炎) 早期鑑別診斷出類風溼性關節炎,以便開始適當治療以減緩疾病惡化、預防骨侵蝕 和改善病患生活品質。1-3 自症狀出現算起,病患開始疾病調節抗風濕藥物 (DMARD) 的中位時間將近 12 個月。4 
結合其他臨床資訊、抗瓜胺酸蛋白抗體/抗環瓜氨酸抗體 (ACPA/抗 CCP) 及類風濕因子 (RF) IgM,其已納入 2010 年 ACR/EULAR 分類指南、以及 RF IgA 的血清檢測,讓臨床醫師能夠進行充分的病患診斷。1,5,6
  • 抗 CCP 和 RF IgM 可在症狀出現前測得,且與較嚴重之類風濕性關節炎相關。2,5
  • RF IgM 和 RF IgA 的雙重陽性在類風溼性關節炎的診斷上具高度特異性。5,6
  • 上升的 RF IgA 與疾病活動性相關,且可能導致對 TNF-α 抑制劑的不良臨床反應。5,7
為何選擇 Thermo Fisher Scientific 做為您診斷類風濕性關節炎的夥伴?
  • 領先業界。EliA™ CCP 檢測為目前市場上最具特異性的全自動抗 CCP 檢測。8 內含第二代 CCP (CCP2),其被認定為 ACPA/抗 CCP 檢測的「黃金標準抗原」。10
  • 同型特異性 RF 檢測。相對於凝集為主的 (如散射比濁或比濁) RF 分析法,EliA™ RF IgM 和 EliA™ RF IgA 檢測的是 RF 同型特異性。11
  • 高特異性。將 EliA™ RF IgM 和 EliA™ RF IgA 檢測的陽性結果,加入到陽性 EliA CCP 檢測,可增進檢測特異性幾乎達到百分之 100。9
  • 無可比擬的效率。檢測類風濕性關節炎、結締組織疾病、自體免疫甲狀腺疾病、抗磷脂抗體症候群、乳糜瀉、惡性貧血、自體免疫肝疾病和 ANCA 相關血管炎的標記物,全可在同一台 Phadia™ 實驗室系統上進行,幫助您發揮最大資源。
探索完整的 EliA 產品套組。
檢視產品套組
查看可執行 EliA 檢測的儀器。
檢視 Phadia 實驗室系統
為您的實驗室及客戶找到實用的資源。
造訪資源庫
參考資料
  1. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, Funovits J, Felson DT, Bingham CO, 3rd, et al.2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative.Arthritis Rheum.2010;62(9):2569-81.
  2. Littlejohn EA, Monrad SU.Early Diagnosis and Treatment of Rheumatoid Arthritis.Prim Care.2018;45(2):237-55.
  3. Santos-Moreno P, Villarreal-Peralta L, Gomez-Mora D, Castillo E, Malpica A, Castro C, et al.Osteoarthritis is the Most Frequent Cause of Rheumathoid Arthritis Misdiagnosis in a Rheumatology Center.Osteoarthritis and Cartilage.2017;25:S219.
  4. Barhamain AS, Magliah RF, Shaheen MH, Munassar SF, Falemban AM, Alshareef MM, et al.The journey of rheumatoid arthritis patients: a review of reported lag times from the onset of symptoms.Open Access Rheumatol.2017;9:139-50.
  5. de Brito Rocha S, Baldo DC, Andrade LEC.Clinical and pathophysiologic relevance of autoantibodies in rheumatoid arthritis.Adv Rheumatol.2019;59(1):2.
  6. Jonsson T, Steinsson K, Jonsson H, Geirsson AJ, Thorsteinsson J, Valdimarsson H. Combined elevation of IgM and IgA rheumatoid factor has high diagnostic specificity for rheumatoid arthritis.Rheumatol Int. 1998;18(3):119-22.
  7. Bobbio-Pallavicini F, Caporali R, Alpini C, Avalle S, Epis OM, Klersy C, et al.High IgA rheumatoid factor levels are associated with poor clinical response to tumour necrosis factor alpha inhibitors in rheumatoid arthritis.Ann Rheum Dis.2007;66(3):302-7.
  8. Mathsson Alm L, Fountain DL, Cadwell KK, Madrigal AM, Gallo G, Poorafshar M. The performance of anti-cyclic citrullinated peptide assays in diagnosing rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis.Clin Exp Rheumatol.2018;36(1):144-52.
  9. van Venrooij WJ, van Beers JJ, Pruijn GJ.Anti-CCP antibodies: the past, the present and the future.Nat Rev Rheumatol.2011;7(7):391-8.
  10. Bas S, Perneger TV, Kunzle E, Vischer TL.Comparative study of different enzyme immunoassays for measurement of IgM and IgA rheumatoid factors.Ann Rheum Dis.2002;61(6):505-10.
  11. Mascialino B, Swiniarski S, Gehring I, Poorafshar M. SAT0645 Diagnostic accuracy of serum autoantibodies multi-testing in rheumatoid arthritis and economic consequences across europe.Annals of the Rheumatic Diseases.2018;77:1173.