| Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
| Immu否CAP | 過敏 | 過敏 | 過敏 | 過敏 | 過敏 |
| EliA | 自體免疫 |
自體免疫 | N/A | 自體免疫 | 自體免疫 |
| 系統說明 | 全自動密閉式免疫分析系統 | 全自動密閉式免疫分析系統 | 全自動密閉式免疫分析系統 | 全自動密閉式免疫分析系統 | 全自動密閉式免疫分析系統 |
| 處理 | 批次 | 連續 | 連續 | 連續 | 連續 |
| 最大流通量 | 每批次高達 96 個檢測結果 | 高達 60 個結果/小時 | 高達 240 個結果/小時 | 高達 480 個結果/小時 | 高達 960 個結果/小時 |
| 樣本類型 | 血清、血漿 | 血清、血漿 | 血清、血漿 | 血清、血漿 | 血清、血漿 |
| 樣本試管用於 含 10 個位置的樣本架 | 高 42-100mm 直徑 10-16mm |
高 50-110mm 直徑 10-17mm |
高 50-105mm 直徑 10-17mm |
N/A | N/A |
| 樣本試管用於 含 5 個位置的樣本架 | N/A | N/A | N/A | 高 70-105mm 直徑 10-17mm |
高 70-105mm 直徑 10-17mm |
| 樣本條碼類型 | 代碼 39、代碼 93、代碼 128、Codabar (NW-7)、COOP 2 of 5*、EAN-8、Industrial 2 of 5*、Interleave 2–5 *不適用於 Phadia 200 及 Phadia 1000。 Phadia 200 亦未以 EAN-8 進行條碼有效性檢查 |
代碼 39、代碼 93、代碼 128、Codabar (NW-7)、COOP 2 of 5*、EAN-8、Industrial 2 of 5*、Interleave 2–5 *不適用於 Phadia 200 及 Phadia 1000。 Phadia 200 亦未以 EAN-8 進行條碼有效性檢查 |
代碼 39、代碼 93、代碼 128、Codabar (NW-7)、COOP 2 of 5*、EAN-8、Industrial 2 of 5*、Interleave 2–5 *不適用於 Phadia 200 及 Phadia 1000。 Phadia 200 亦未以 EAN-8 進行條碼有效性檢查 |
代碼 39、代碼 93、代碼 128、Codabar (NW-7)、COOP 2 of 5*、EAN-8、Industrial 2 of 5*、Interleave 2–5 *不適用於 Phadia 200 及 Phadia 1000。 Phadia 200 亦未以 EAN-8 進行條碼有效性檢查 |
代碼 39、代碼 93、代碼 128、Codabar (NW-7)、COOP 2 of 5*、EAN-8、Industrial 2 of 5*、Interleave 2–5 *不適用於 Phadia 200 及 Phadia 1000。 Phadia 200 亦未以 EAN-8 進行條碼有效性檢查 |
| 樣本稀釋 | 過敏 自體免疫 |
過敏 自體免疫 |
N/A | 自體免疫 | 自體免疫 |
| 含量與凝塊偵測 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Reflex Test吋g | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| STAT 樣本 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
| 試劑 | 機體內可用的一般 ImmunoCAP 和 EliA 試劑。 以 ImmunoCAP 或 EliA 試劑分批裝填 | 機體內可用的一般 ImmunoCAP 和 EliA 試劑。 | 機體內可用的一般 ImmunoCAP 和 EliA 試劑。 | 機體內可用的一般 ImmunoCAP 和 EliA 試劑。 | 機體內可用的一般 ImmunoCAP 和 EliA 試劑。 |
| 校正類型 | 每個分析方法 (IgG、IgE、IgM、IgA) 皆有一條 Isotype 主曲線 | 每個分析方法 (IgG、IgE、IgM、IgA) 皆有一條 Isotype 主曲線 |
每個分析方法 (IgG、IgE、IgM、IgA) 皆有一條 Isotype 主曲線 |
每個分析方法 (IgG、IgE、IgM、IgA) 皆有一條 Isotype 主曲線 |
每個分析方法 (IgG、IgE、IgM、IgA) 皆有一條 Isotype 主曲線 |
| 校正穩定性 | 28 天臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* | 28 天臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* | 28 天臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* | 28 天臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* | 28 天臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* |
| 沖洗液的純水要求 | 臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* | 臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* | 臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* | 臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* | 臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* |
| 遠端疑難排除和支援 | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
| 環境工作溫度 | 18–32 °C |
18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C |
| 電力要求 | 110-240V 50/60Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
| 尺寸 (高x寬x深) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 吋) | 186x127x75 cm 含桌台 73x50x30 吋 |
215x183x105 cm 85x72x42 吋 |
195x411x135 cm 77x162x53 吋 |
195x619x135 cm 77x244x53 吋 |
| 重量 (空的) | 47 kg/ 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*臨床實驗室試劑用水 (CLRW) 可作為 II 級實驗室級純水;核定指引-第四版。
透過單一儀器平行執行 EliA™ 和 ImmunoCAP™ 檢測的選項,能最大化您的產能。可在每個樣本上執行任何綜合檢測。連續隨機存取讓您能於執行期間新增樣本、試劑和耗材,毋須打斷您的高流通量工作流程。使用 Phadia 2500+ 系列,快速增長的需求便不會減緩您的速度。
Phadia 2500+ 系列包含三種設定選項,提供您靈活性以訂購符合檢測需求的儀器,不論是僅用於 ImmunoCAP™ (Phadia 2500)、僅用於 EliA™ (Phadia 2500EE),或是兩者的組合 (Phadia 2500E)。
*Phadia 2500+ 系列包含 Phadia 2500、Phadia 2500E 和 Phadia 2500EE 等儀器。
**叢集設定能讓數台 Phadia 儀器連成網絡,以一台 Phadia Prime 電腦進行操作。
選擇您偏好的語言