Recent searches Clear History
Fale conosco
Botão oculto para comparação de componentes
Instrumento Phadia 2500
Comparar instrumentos
A disponibilidade comercial dos produtos varia de acordo com o status regulatório e aprovação prévia pela agência sanitária local. Entre em contato com um representante local Thermo Fisher Scientific para consultar a disponibilidade do produto em sua região. 
Se o seu laboratório tem uma demanda crescente de 10.000 ou mais resultados de testes por semana, a série* Phadia™ 2500+ foi feita para você.
Ele maximiza sua produtividade com opções para realizar testes EliA™ e ImmunoCAP™ em paralelo em um único instrumento. Realize qualquer combinação de testes em cada amostra. O acesso randômico contínuo permite que você adicione amostras, reagentes e consumíveis durante a execução, sem interromper seus fluxos de trabalho de alto processamento. Com a série Phadia 2500+, o aumento rápido das demandas não atrasará seu trabalho.
A série Phadia 2500+ inclui três opções de configuração, oferecendo a flexibilidade de solicitar seu instrumento para atender às suas necessidades de teste, seja somente para ImmunoCAP™ (Phadia 2500), somente EliA™ (Phadia 2500EE) ou uma combinação de ambos (Phadia 2500E).
Close do instrumento Phadia 2500
Técnico usando o instrumento Phadia 2500
Flexibilidade
  • Menu de teste de alérgenos que abrange mais de 550 alérgenos completos e misturas e 100 componentes de alérgenos.
  • Amplo menu de autoimunidade, que abrange marcadores de autoimunidade relevantes para a avaliação de mais de 50 dos mais comuns de doenças autoimunes.
  • Funcionalidade de teste de reflexo configurável pelo usuário.
  • Conectividade LIS via software Phadia™ Prime.
Capacidade
  • Produtividade de até 480 resultados ImmunoCAP/hora ou até 300 resultados EliA/hora.
  • Acesso randômico contínuo.
  • Armazenamento de reagentes refrigerado e integrado.
  • Curva de calibração após 28 dias de armazenamento.
  • Diluição integrada (EliA).
  • Coloque vários instrumentos Phadia™ em rede em uma configuração de cluster** para manuseio eficiente.
Confiabilidade
  • Excelente consistência ao longo do tempo e entre países, sistemas, laboratórios e usuários.
  • Suporte e solução de problemas aprimorados pela conectividade segura do Phadia LabCommunity.
  • Quality Club: Um dos maiores programas globais de avaliação da qualidade.
*A série Phadia 2500+ compreende os instrumentos Phadia 2500, Phadia 2500E e Phadia 2500EE.
**A configuração de cluster permite que vários instrumentos Phadia conectados em rede sejam operados com um computador Phadia Prime.
Capacidade da série Phadia 2500+
Diagrama de tempo sem necessidade de monitoramento do Phadia 2500
Explore a linha completa dos Phadia Laboratory Systems.
Exibir todos os sistemas
Exibir todos os testes que podem ser realizados no Phadia 2500+.
Exibir testes
Exibir todos os testes e instrumentos disponíveis.
Exibir catálogo