Recent searches Clear History
Fale conosco
Testes laboratoriais para síndrome antifosfolípide
Fornecendo confiança através de qualidade excepcional
A disponibilidade comercial dos produtos varia de acordo com o status regulatório e aprovação prévia pela agência sanitária local. Entre em contato com um representante local Thermo Fisher Scientific para consultar a disponibilidade do produto em sua região. 
A síndrome antifosfolípide (também conhecida como SAF, síndrome do sangue pegajoso ou síndrome de Hughes) é uma trombose ou um distúrbio de coagulação sanguínea em que autoanticorpos são produzidos para uma série de fosfolipídios e proteínas de ligação fosfolipídica.1 A trombose da SAF também está relacionada a problemas de saúde nas mulheres, como comorbidades gestacionais.1
Por que escolher a Thermo Fisher Scientific como seu parceiro no diagnóstico de síndrome antifosfolípide?
O desempenho clínico do portfólio EliA™ antifosfolípede fornece resultados de teste confiáveis que auxiliam no diagnóstico da síndrome antifosfolípide.2,3 O portfólio EliA antifosfolípede contém os testes essenciais de primeira e segunda linha para uso de rotina e é totalmente automatizado no Phadia™ Laboratory System.2,3
Portfólio totalmente automatizado para auxiliar no diagnóstico de síndrome antifosfolípide (SAF)
  • Os testes de anticorpos antifosfolípedes EliA™ abrangem os quatro testes mais essenciais: Testes de IgG/IgM contra β2-glicoproteína I EliA™ e testes de IgG/IgM contra cardiolipina EliA™, que devem ser realizados simultaneamente para assistir de forma adequada o diagnóstico da SAF.4
  • Os valores preditivos positivos gerais nos testes de IgG e IgM contra β2-glicoproteína I EliA™ e nos testes de IgG e IgM contra cardiolipina EliA™ são equilibrados e têm desempenho clínico otimizado, ajudando os seus clientes a colocar seus pacientes em primeiro lugar.5
Apoiando você com o diagnóstico de síndrome antifosfolípide (SAF) soronegativa
  • O amplo portfólio de alta qualidade dos testes de anticorpos antifosfolípedes EliA™ inclui o teste de IgA contra β2-glicoproteína I EliA™ e o teste de IgA contra cardiolipina EliA™, permitindo que você detecte síndrome antifosfolípede mesmo quando os testes de IgG e IgM são negativos.6
Qualidade consistente em que você pode confiar
  • Os testes de anticorpos antifosfolípedes EliA™ foram concebidos de acordo com a diretriz de consenso internacional para fabricantes.6 Os testes de anticorpos antifosfolípedes EliA fornecem a você uma qualidade lote a lote consistente, como comprovado em esquemas de garantia de qualidade internos e externos — qualidade que você pode confiar para fornecer o resultado certo na primeira tentativa.7
Explore o portfólio EliA completo.
Exibir portfólio
Encontre um instrumento para realizar os testes EliA.
Exibir Phadia Laboratory Systems
Encontre recursos úteis para seu laboratório e seus clientes.
Acesse a Biblioteca de recursos
Referências
  1. Garcia D, Erkan D. Diagnosis and Management of the Antiphospholipid Syndrome. N Engl J Med.  2018 May ;378(21):2010-2021.
  2. Villalta D, Alessio M G, Tampoia M, Re A Da, Stella S, Re M Da, et al. Accuracy of the First Fully Automated Method for Anti-Cardiolipin and anti-beta2 Glycoprotein I Antibody Detection for the Diagnosis of Antiphospholipid Syndrome. Ann N Y Acad Sci. 2009 Sep;1173:21-7.
  3. Pérez D, Martínez-Flores JA, Serrano M, Lora D, Paz-Artal E, Morales JM, et al. Evaluation of Three Fully Automated Immunoassay Systems for Detection of IgA Anti-Beta 2-glycoprotein I Antibodies. Int. Jnl. Lab. Hem. 2016 Oct;38(5):560-8.
  4. Gardiner C, Hills J, Machin SJ, Cohen H. Diagnosis of Antiphospholipid Syndrome in Routine Clinical Practice. Lupus . 2013 Jan;22(1):18-25.
  5. Montaruli B, Luna ED, Erroi L, Marchese C, Mengozzi G, Napoli P, et al. Analytical and Clinical Comparison of Different Immunoassay Systems for the Detection of Antiphospholipid Antibodies. 2016 Apr;38(2):172-82.
  6. Lakos G., Favaloro EJ, Harris EN, Meroni PL, Tincani A, Wong RC, et al. International Consensus Guidelines on Anticardiolipin and anti-β2-glycoprotein I Testing: Report From the 13th International Congress on Antiphospholipid Antibodies. Arthritis Rheum. 2012 Jan;64(1):1-10.
  7. Thermo Fisher Scientific, Quality Club data.