Recent searches Clear History
Contatti
Test di laboratorio per la Sindrome da anticorpi Anti-Fosfolipidi
Massima affidabilità grazie ad una qualità eccezionale
Questi prodotti potrebbero non essere approvati per l'uso nella tua Nazione. Contatta il tuo Rappresentante commerciale locale per informazioni sulla disponibilità di prodotti specifici.
La Sindrome da anticorpi Anti-fosfolipidi (nota anche come APS, sindrome da sangue viscoso, o sindrome di Hughes) è una trombosi, o disturbo della coagulazione del sangue, contraddistinta dalla presenza di autoanticorpi diretti contro una varietà di fosfolipidi e di proteine che legano i fosfolipidi.1 La trombosi dell'APS è anche correlata a problemi di salute femminili, come lo sviluppo di comorbidità durante la gravidanza.1
Perché scegliere Thermo Fisher Scientific come partner per la diagnostica della Sindrome da anticorpi Anti-Fosfolipidi?
Le prestazioni cliniche dei test EliA™ per la Sindrome da Anti-Fosfolipidi forniscono risultati affidabili, che supportano la diagnosi dell’APS.2,3  Il portfolio prodotti EliA per la Sindrome da anticorpi Anti-Fosfolipidi comprende i test essenziali di prima e seconda linea per un uso di routine, ed è completamente automatizzato sul sistema di laboratorio Phadia™.2,3
Portfolio completamente automatizzato per facilitare la diagnosi della Sindrome da anticorpi Anti-Fosfolipidi (APS)
  • Il portfolio prodotti EliA per la Sindrome da anticorpi Anti-Fosfolipidi comprende quattro test considerati essenziali: I test EliA™ β2-Glicoproteina I IgG/IgM ed EliA™ Cardiolipina IgG/IgM, i quali devono essere eseguiti contemporaneamente per contribuire in modo corretto alla formulazione della diagnosi di APS.4
  • I valori predittivi positivi complessivi per i test EliA™ β2-Glicoproteina I IgG e IgM e i test EliA™ Cardiolipina IgG e IgM garantiscono prestazioni cliniche ottimali, consentendo al laboratorio di supportare efficacemente i Clinici nel posizionare i Pazienti al primo posto.5
Supporto nella diagnosi della Sindrome da anticorpi Anti-Fosfolipidi
  • Il portfolio prodotti ampio e di alta qualità dei test EliA™ per gli anticorpi Anti-Fosfolipidi include il test EliA™ per la β2-Glicoproteina I IgG/IgM e il test EliA™ per la Cardiolipina IgG/IgM, che consentono di diagnosticare la Sindrome da anticorpi Anti-Fosfolipidi anche quando i test per IgG e IgM risultano negativi.6
Qualità sempre affidabile
  • I test EliA™ per gli anti-fosfolipidi sono stati progettati rispettando le Linee Guida Internazionali di riferimento.6 I test EliA™ per gli anti-fosfolipidi garantiscono una qualità costante da lotto a lotto, come dimostrato nei programmi di controllo della qualità interna ed esterna; la qualità su cui potrai contare per ottenere il risultato corretto al primo dosaggio.7
Esplora l'intero portfolio dei prodotti EliA.
Visualizza il portfolio
Trova uno strumento per eseguire i test EliA.
Visualizza i Sistemi di Laboratorio Phadia
Trova risorse utili per il tuo Laboratorio e i tuoi clienti.
Visita la Libreria delle risorse
Riferimenti
  1. Garcia D, Erkan D. Diagnosis and Management of the Antiphospholipid Syndrome. N Engl J Med.  2018 May ;378(21):2010-2021.
  2. Villalta D, Alessio M G, Tampoia M, Re A Da, Stella S, Re M Da, et al. Accuracy of the First Fully Automated Method for Anti-Cardiolipin and anti-beta2 Glycoprotein I Antibody Detection for the Diagnosis of Antiphospholipid Syndrome. Ann N Y Acad Sci. 2009 Sep;1173:21-7.
  3. Pérez D, Martínez-Flores JA, Serrano M, Lora D, Paz-Artal E, Morales JM, et al. Evaluation of Three Fully Automated Immunoassay Systems for Detection of IgA Anti-Beta 2-glycoprotein I Antibodies. Int. Jnl. Lab. Hem. 2016 Oct;38(5):560-8.
  4. Gardiner C, Hills J, Machin SJ, Cohen H. Diagnosis of Antiphospholipid Syndrome in Routine Clinical Practice. Lupus . 2013 Jan;22(1):18-25.
  5. Montaruli B, Luna ED, Erroi L, Marchese C, Mengozzi G, Napoli P, et al. Analytical and Clinical Comparison of Different Immunoassay Systems for the Detection of Antiphospholipid Antibodies. 2016 Apr;38(2):172-82.
  6. Lakos G., Favaloro EJ, Harris EN, Meroni PL, Tincani A, Wong RC, et al. International Consensus Guidelines on Anticardiolipin and anti-β2-glycoprotein I Testing: Report From the 13th International Congress on Antiphospholipid Antibodies. Arthritis Rheum. 2012 Jan;64(1):1-10.
  7. Thermo Fisher Scientific, Quality Club data.