Recent searches Clear History
Contatti
Test di laboratorio per le malattie autoimmuni della tiroide
Maggiore chiarezza sulla causa sottostante
Questi prodotti potrebbero non essere approvati per l'uso nella tua Nazione. Contatta il tuo Rappresentante commerciale locale per informazioni sulla disponibilità di prodotti specifici.
La tiroidite autoimmune (AITD) colpisce circa il 5% della popolazione mondiale ed è fino a 6 volte più comune nelle donne rispetto agli uomini.1, 2 L'infiammazione della ghiandola tiroidea (tiroidite) può portare alla sua disfunzione a carico dell'intero corpo e portare a un peggioramento della qualità della vita.2 La malattia di Graves e la tiroidite di Hashimoto sono le forme più frequenti di AITD e le principali eziologie di ipertiroidismo e ipotiroidismo1, 3. Tuttavia, segni vaghi e sintomi sovrapposti tra le varie condizioni tiroidee possono rendere difficile determinare la causa sottostante. La possibilità per i medici di differenziare queste malattie dalla disfunzione tiroidea non autoimmune e di prendere decisioni di trattamento ponderate, porta ad una migliore assistenza al paziente.1, 2
La misurazione degli autoanticorpi diretti contro le principali proteine tiroidee è una parte fondamentale dell'algoritmo diagnostico della tiroidite di Hashimoto e della malattia di Graves.2, 3
Gli autoanticorpi tiroidei più rilevanti sono:
  • Anticorpi anti recettori dell’ormone stimolante la tiroide (anti-TSH-R): un marker sierologico specifico per l'identificazione differenziale della malattia di Graves da altre cause di ipertiroidismo e tireotossicosi.4 
  • Anticorpi anti-perossidasi tiroidea (anti-TPO): un  marker sierologico per la diagnosi della tiroidite di Hashimoto, sebbene sia rilevato in una percentuale fino all'80% dei pazienti affetti dalla malattia di Graves.5 
  • Anticorpi anti-tireoglobulina (anti-TG): spesso rilevati insieme all'anti-TPO, ma a causa della loro diversa prevalenza, i pazienti con AITD possono essere positivi all'anti-TPO ma negativi all'anti-TG e viceversa.5, 6
Poliautoimmunità in pazienti con AITD:
  • Circa 1 paziente su 7 affetto da AITD soffre di una o più malattie autoimmuni concomitanti (intercorrenti).1
  • Queste malattie autoimmuni concomitanti (intercorrenti) includono artrite reumatoide, celiachia, anemia perniciosa, malattie infiammatorie intestinali nonché malattie del tessuto connettivo come il lupus eritematoso sistemico e la sclerosi sistemica.1, 7
  • I pazienti affetti da AITD con poliautoimmunità possono avere un decorso della malattia modificato, una presentazione clinica atipica e possono sviluppare sintomi aspecifici.1, 3, 8
  • In base alle condizioni generali e ai sintomi di un paziente con AITD, si raccomanda lo screening per la poliautoimmunità.7, 8
Ulteriori informazioni su "Criteri e test per la diagnosi della malattia autoimmune" 
Perché scegliere Thermo Fisher Scientific come partner per la diagnosi di malattie autoimmuni della tiroide?
Consentendo di trovare la risposta corretta al primo tentativo.
In malattie come l'AITD, in cui i pazienti possono spesso manifestare sintomi vaghi, la specificità è fondamentale. Con i test EliA™ anti-TSH-R, EliA™ anti-TPO ed EliA™ anti-TG, offriamo un pannello di test per autoanticorpi specifico e completamente automatizzato per supportare la diagnosi dell'AITD.
In un'analisi eseguita su 200 campioni ottenuti da pazienti con AITD e 200 campioni di controllo della malattia, EliA anti-TPO ha evidenziato una sensibilità dell'81,5% e una specificità del 96%, mentre EliA anti-TG ha dimostrato una sensibilità del 52,5% e una specificità del 94%. Dei campioni di pazienti con AITD, 8 sono stati identificati come singoli positivi per anti-TG.9
In un'analisi di 60 campioni ottenuti da pazienti con malattia di Graves e 255 controlli della malattia, EliA anti-TSH-R ha dimostrato una sensibilità del 96,7% e una specificità del 98,8%.9
Oltre ai test per la rilevazione degli anticorpi tiroidei, il portafoglio EliA™ comprende test a supporto della diagnosi di artrite reumatoide, della celiachia, dell'anemia perniciosa, delle malattie infiammatorie intestinali e delle malattie del tessuto connettivo come il lupus eritematoso sistemico e la sclerosi sistemica.
Scopri di più sulla gamma completa di test EliA nel catalogo dei prodotti EliA.
Prodotto secondo gli standard più elevati per garantire la massima rilevanza clinica. Gli antigeni per i test della tiroide EliA™ presentano un grado elevato di purezza e riproducibilità per garantire un'elevata coerenza da lotto a lotto. Mentre il TG viene purificato dalle ghiandole tiroidee umane, il TSH-R umano ricombinante e il TPO umano ricombinante vengono prodotti di routine in sistemi di espressione eucariotica che forniscono indipendenza da fonti di antigeni nativi.
EliA anti-TPO è stato il primo test a utilizzare il TPO prodotto in modo ricombinante come antigene, eliminando così la necessità di purificare il TPO dalle ghiandole tiroidee che possono essere contaminate con i TG in concentrazione elevata.10, 13
Ottimizzato per semplificare il lavoro. I test della tiroide EliA sono standardizzati in base alla tecnologia EliA™ FEIA e consentono di eseguire tutti e tre i test degli anticorpi tiroidei pertinenti da un campione in un'unica analisi e sui stessi sistemi di laboratorio Phadia™ completamente automatizzati. Ciò significa che il personale di laboratorio e i clienti clinici possono applicare lo stesso controllo positivo della tiroide a tutti i test della tiroide EliA, condividendo i reagenti di sistema comuni, risparmiando tempo e riducendo i costi. A causa della curva di calibrazione specifica per isotopo IgG utilizzata nei sistemi di laboratorio Phadia, tutti i test EliA che misurano un anticorpo IgG specifico, ad esempio EliA anti-TPO, EliA anti-TG ed EliA™ CCP, possono essere eseguiti utilizzando questa curva di calibrazione specifica per isotopo IgG. Questa curva di calibrazione condivisa specifica dell'isotopo IgG offre un ulteriore grado di flessibilità quando è necessario eseguire ulteriori test su un campione paziente.
Esplora l'intero portfolio dei prodotti EliA.
Visualizza il portfolio
Trova uno strumento per eseguire i test EliA.
Visualizza i Sistemi di Laboratorio Phadia
Trova risorse utili per il tuo Laboratorio e i tuoi clienti.
Visita la Libreria delle risorse
Riferimenti
  1. Rema J, et al. Autoimmune thyroid diseases in The General Practice Guide to Autoimmune Diseases. Pabst Science Publishers, Lengerich 2012
  2.  Botello A, et al. Prevalence of latent and overt polyautoimmunity in autoimmune thyroid disease: A systematic review and meta-analysis. Clin Endocrinol (Oxf). 2020;93:375-389.
  3. Franco JS, et al. THYROID DISEASE AND AUTOIMMUNE DISEASES. In AUTOIMMUNITY From Bench to Bedside. editors: Anaya JM, Sheonfeld Y, Rojas-Villarraga A, Levy RA, Cervera R. Bogota, Columbia: El Rosario University Press; 2013:537-561.
  4.  Menconi F, et al. Diagnosis and classification of Graves' disease. Autoimmun Rev. 2014;13(4-5):398-402.
  5. Saravanan P and Dayan CM. Thyroid autoantibodies. Endocrinol Metab Clin North Am. 2001;30(2):315-37, viii.
  6. Hollowell JG, et al. Serum TSH, T(4), and thyroid antibodies in the United States population (1988 to 1994): National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). J Clin Endocrinol Metab. 2002;87(2):489-99.
  7. Fallahi P, et al. The association of other autoimmune diseases in patients with autoimmune thyroiditis: Review of the literature and report of a large series of patients. Autoimmun Rev. 2016;15(12):1125-
  8. Bliddal S, et al. Recent advances in understanding autoimmune thyroid disease: the tallest tree in the forest of polyautoimmunity. F1000Res. 2017;6:1776.
  9. Thermo Fisher Scientific. Studio interno. Dati registrati.
  10. Berthold H, et al. Human thyroid peroxidase: autoantibody recognition depends on the natural conformation. J Clin Lab Anal. 1993;7(6):401-4.
  11. Haubruck H, et al. Expression of recombinant human thyroid peroxidase by the baculovirus system and its use in ELISA screening for diagnosis of autoimmune thyroid disease. Autoimmunity. 1993;15(4):275-84.
  12. Schmitt J and Papisch W. Recombinant autoantigens. Autoimmun Rev. 2002;1(1-2):79-88.
  13.  McLachlan SM, et al. Thyroid peroxidase and the induction of autoimmune thyroid disease. Clin Exp Immunol. 1990;79(2):182-8.