Recent searches Clear History
Contatti
Test di laboratorio per l'Anemia Perniciosa
Risultati affidabili
Questi prodotti potrebbero non essere approvati per l'uso nella tua Nazione. Contatta il tuo Rappresentante commerciale locale per informazioni sulla disponibilità di prodotti specifici.
L'Anemia Perniciosa (AP) rappresenta lo stadio finale della Gastrite Autoimmune, ed è caratterizzata dalla carenza di vitamina B.1 La sua diagnosi definitiva è importante, perché i pazienti necessitano di una somministrazione di vitamina B per via parenterale per tutta la loro vita.2
L’AP è associata a due autoanticorpi che possono essere utilizzati per i test diagnostici:1
  • Gli anticorpi diretti contro cellule parietali, le quali producono la proteina che trasporta la vitamina B12, chiamata fattore intrinseco.
  • Gli anticorpi diretti contro il fattore intrinseco, in grado di bloccare la capacità di quest’ultimo di trasportare la vitamina B12 attraverso la parete dell'ileo.
La determinazione simultanea degli anticorpi diretti alle cellule parietali e di quelli diretti al fattore intrinseco aumenta la probabilità di diagnosi dell'Anemia Perniciosa.1,2
Perché scegliere Thermo Fisher Scientific come partner per i test di Anemia Perniciosa?
Portfolio completo, interamente automatizzato
Con una specificità clinica eccezionalmente elevata, rispettivamente del 99,4% e dell'89,9%, abbinata a una sensibilità clinica del 51,9% e dell'81,0%, il test EliA™ del Fattore Intrinseco e il test EliA™ delle Cellule parietali, costituiscono il portfolio più avanzato e completamente automatizzato per supportare la diagnosi dell'Anemia Perniciosa.3
Risultati affidabili per rilevare in anticipo l'Anemia Perniciosa
Unendo la sensibilità e la specificità eccezionali del test EliA del Fattore Intrinseco e del test EliA delle Cellule Parietali, la sensibilità clinica aumenta fino al 91,1%, mantenendo la specificità all' 87%; ciò aiuta a posizionare il Paziente al primo posto e consente di analizzare un maggior numero di pazienti affetti da AP in tempi più brevi.3
Ottimizzato per semplificare il lavoro
Il test EliA del Fattore Intrinseco e il test EliA delle Cellule Parietali possono essere misurati da un campione in un'unica analisi e con gli stessi sistemi di laboratorio Phadia™ completamente automatizzati.
Esplora l'intero portfolio dei prodotti EliA.
Visualizza il portfolio
Trova uno strumento per eseguire i test EliA.
Visualizza i Sistemi di Laboratorio Phadia
Trova risorse utili per il tuo Laboratorio e i tuoi clienti.
Visita la Libreria delle risorse
Questi prodotti potrebbero non essere approvati per l'uso nella tua Nazione. Contatta il tuo Rappresentante commerciale locale per informazioni sulla disponibilità di prodotti specifici.
Riferimenti
  1. Toh BH, Alderuccio F. Pernicious anaemia. Autoimmunity. 2004;37(4):357-61.
  2. Andres E, Serraj K. Optimal management of pernicious anemia. J Blood Med. 2012;3:97-103.
  3. Thermo Fisher Scientific. Data on file.