Recent searches Clear History
Contatti
Soluzioni ImmunoCAP™ per le allergie 
La diagnostica delle allergie di un leader mondiale nel campo delle allergie
Dalla rinite, all'asma, all'immunoterapia e molto altro ancora… Affidati alla tecnologia gold standard per la diagnostica delle allergie in vitro per ottimizzare la gestione dei pazienti.1
Da un'azienda leader nella diagnostica delle allergie
Esplora il portfolio dei test ImmunoCAP
I test ImmunoCAP sono il prodotto di oltre 50 anni di ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di offrire opzioni di test clinicamente accurate e pertinenti per i pazienti che servite ogni giorno.
ImmunoCAP per le IgE Specifiche
La tecnologia standard di prim'ordine per la diagnostica in-vitro delle allergie, con oltre 500 allergeni estrattivi e 100 componenti molecolari allergeniche che possono essere eseguiti indipendentemente dall'età, dalle affezioni cutanee, dai farmaci assunti, dall'attività della patologia e dallo stato di gravidanza del paziente.1-7
ImmunoCAP ISAC
Un test multiplex per IgE specifiche che fornisce risultati di sensibilizzazione allergica per oltre 100 componenti molecolari allergeniche provenienti da 48 diverse fonti di allergeni, il tutto con un singolo campione di siero o plasma da 30 µl.8
ImmunoCAP Rapid
Un test per le IgE specifiche, rapido e intuitivo, con un'elevata capacità di identificare i pazienti che potrebbero presentare allergie cliniche.9,10
ImmunoCAP per le IgG4 Specifiche
Test per le IgG4 specifiche che possono fornire preziose informazioni cliniche sulla risposta del sistema immunitario durante l'immunoterapia specifica per gli allergeni.11,12
ImmunoCAP Tryptase
Un marcatore unico che misura il livello totale di triptasi rilasciata dai mastociti in circolazione, favorendo la diagnosi di mastocitosi e fornendo informazioni sull'attivazione dei mastociti durante una reazione grave. Inoltre, la triptasi fornisce informazioni utili per la somministrazione dell'immunoterapia per il veleno di imenotteri (VIT).13-15
ImmunoCAP ECP
Un potente test che rileva quantitativamente la proteina cationica eosinofila (ECP) nel siero umano.16  L'ECP è utilizzata come marcatore clinico nell'asma e può aiutare a valutare l'attività della patologia e la gravità dell'infiammazione delle vie aeree.17
ImmunoCAP per le IgG Specifiche
Test delle IgG specifiche che possono essere utilizzati come indicatore di esposizione a malattie polmonari interstiziali, quali alveolite allergica estrinseca (detta anche polmonite da ipersensibilità) e aspergillosi polmonare cronica (CPA).18-21
ImmunoCAP per le IgE Totali
Test completamente quantitativo che misura la quantità complessiva di IgE circolanti nel sangue, che può essere utilizzato come ausilio nella diagnosi clinica di patologie allergiche IgE-mediate, a complemento delle informazioni fornite dai risultati clinici e dai test delle IgE specifiche.22
ImmunoCAP Phadiatop e ImmunoCAP Phadiatop Infant
Pratici test dell'atopia ottimizzati per i pazienti rispettivamente di età superiore e inferiore ai cinque anni che soffrono di sintomi simili a quelli allergici.23-26
Questi prodotti potrebbero non essere approvati per l'uso nel tuo Paese. Contatta il rappresentante commerciale locale per informazioni sulla disponibilità di prodotti specifici.
Analizzati con gli affidabili Sistemi di Laboratorio Phadia™
Progettati appositamente per la diagnosi delle allergie e delle malattie autoimmuni, i test ImmunoCAP ed EliA vengono elaborati su Sistemi di Laboratorio Phadia altamente scalabili, fornendo risultati affidabili. 
Risorse pertinenti
Strumenti di supporto per la diagnosi delle malattie e la gestione dei pazienti.
Riferimenti bibliografici
  1. Crameri, R., In vitro allergy diagnosis – Allergen -specific IgE. In: Akdis, C A; Agache, I. EAACI Global Atlas of Allergy. Zurich: European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 2014.
  2. Siles, R.I. and F.H. Hsieh, Allergy blood testing: A practical guide for clinicians. Cleve Clin J Med, 2011. 78(9): p. 585-92.
  3. Expert panel report 3 (EPR-3): Guidelines for the diagnosis and management of asthma–summary report 2007. (2007). Journal of Allergy and Clinical Immunology, 120(5). https://doi.org/10.1016/j.jaci.2007.09.029
  4. Matsui, E. C., Abramson, S. L., & Sandel, M. T. (2017). Indoor environmental control practices and asthma management. Pediatric Clinical Practice Guidelines & Policies, 845–855. https://doi.org/10.1542/9781610020862-part04-indoor
  5. Hamilton, R. G., & Franklin Adkinson, N. (2004). In vitro assays for the diagnosis of IGE-mediated disorders. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 114(2), 213–225. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2004.06.046
  6. Bacharier, L.B., et al., Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy, 2008. 63(1): p. 5-34.
  7. Istruzioni per l'uso. ImmunoCAP per le IgE Specifiche
  8. Istruzioni per l'uso. ImmunoCAP ISAC
  9. Istruzioni per l'uso. ImmunoCAP Rapid
  10. Hedlin, G., et al., Allergy Diagnosis in Children and Adults: Performance of a New Point-of-Care Device, ImmunoCAP Rapid. World Allergy Organ J, 2009. 2(7): p. 138-43.
  11. Istruzioni per l'uso. ImmunoCAP IgG4
  12. Bianchini, R., Karagiannis, S. N., Jordakieva, G., & Jensen-Jarolim, E. (2020). The role of igg4 in the fine tuning of tolerance in IGE-mediated allergy and cancer. International Journal of Molecular Sciences, 21(14), 5017. https://doi.org/10.3390/ijms21145017 Schwartz, L.B., Diagnostic value of tryptase in anaphylaxis and mastocytosis. Immunol Allergy Clin North Am, 2006. 26(3): p. 451-63.
  13. Istruzioni per l'uso. ImmunoCAP Tryptase
  14. Bonifazi, F., et al., Prevention and treatment of hymenoptera venom allergy: guidelines for clinical practice. Allergy, 2005. 60(12): p. 1459-70.
  15. Horny H-P et al. Mastocytosis. In: Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J (Eds). WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues (Revised 4th edition). IARC: Lyon, 2017.
  16. Directions for use. ImmunoCAP ECP.
  17. Niimi A, Amitani R, Suzuki K, Tanaka E, Murayama T, Kuze F. Serum eosinophil cationic protein as a marker of eosinophilic inflammation in asthma. Clin Exp Allergy. 1998 Feb;28(2):233-40. doi: 10.1046/j.1365-2222.1998.00217.x. PMID: 9515598.
  18. Istruzioni per l'uso. ImmunoCAP IgG
  19. Costabel, U., F. Bonella, and J. Guzman, Chronic hypersensitivity pneumonitis. Clin Chest Med, 2012. 33(1): p. 151-63.
  20. Li, H., Rui, Y., Zhou, W., Liu, L., He, B., Shi, Y. and Su, X., 2019. Role of the Aspergillus-Specific IgG and IgM Test in the Diagnosis and Follow-Up of Chronic Pulmonary Aspergillosis. Frontiers in Microbiology, 10.
  21. Sterclova, M., M. Vasakova, and M. Metlicka, Significance of specific IgG against sensitizing antigens in extrinsic allergic alveolitis: serological methods in EAA. Rev Port Pneumol, 2011. 17(6): p. 253-9.
  22. Directions for use. ImmunoCAP Total IgE.
  23. Directions for use. ImmunoCAP Phadiatop.
  24. Fiocchi, A., et al., Differential diagnosis of IgE-mediated allergy in young children with wheezing or eczema symptoms using a single blood test. Ann Allergy Asthma Immunol, 2004. 93(4): p. 328-33.
  25. Lilja G, Kusoffsky E, Johansson SG, Oman H. Screening of atopic allergy in 5-year-old children--a comparison of the diagnostic properties of Phadiatop Paediatric and Phadiatop. Allergy. 1995 Apr;50(4):316-21. doi: 10.1111/j.1398-9995.1995.tb01154.x. PMID: 7573814.
  26. Lazova, S., Baleva, M., Priftis, S., Naseva, E. and Velikova, T., 2021. Atopic Status in Children with Asthma and Respiratory Allergies—Comparative Analysis of Total IgE, ImmunoCAP Phadiatop/fx5 and Euroimmun Pediatric Immunoblot. Sinusitis, 6(1), pp.1-14.