Recent searches Clear History
Contatti
Test ImmunoCAP ISAC
Risposte senza precedenti ad allergie complesse
Questi prodotti potrebbero non essere approvati per l'uso nella tua Nazione. Contatta il tuo Rappresentante commerciale locale per informazioni sulla disponibilità di prodotti specifici.
Determinare le cause alla base di una reazione allergica può richiedere diverse informazioni. Ciò è particolarmente vero quando i sintomi e l'anamnesi sono incongruenti o quando il Paziente è multisensibilizzato o mostra una risposta insoddisfacente al trattamento. In questi casi, formulare la diagnosi corretta può essere problematico e dispendioso in termini di tempo.
Il dosaggio ImmunoCAP™ ISAC è un multiplex test per IgE specifiche con componenti molecolari allergeniche che supporta i Clinici nel gestire le allergie più complesse.1,2
Un test affidabile per ottenere risultati senza precedenti
ImmunoCAP ISAC è il multiplex test per le IgE specifiche che combina una composizione clinicamente rilevante di componenti molecolari allergeniche, un supporto per l'interpretazione dei risultati, un'ampia documentazione e diversi anni di esperienza, il tutto con una sola goccia di sangue.*
Pulsante nascosto per video
Selezione clinicamente rilevante delle componenti molecolari allergeniche
112 componenti molecolari allergeniche provenienti da 48 diverse fonti sono state accuratamente selezionate, in base a evidenze riportate in letteratura clinica, per la loro potenziale utilità nella diagnosi delle allergie, nella valutazione del rischio di reazioni sistemiche e nella determinazione degli allergeni per una corretta immunoterapia allergene-specifica.1,2
L'interpretazione dei risultati fornisce un quadro completo e immediato
I risultati sono contenuti in un report strutturato che fornisce una panoramica completa delle sensibilizzazioni primarie e delle cross-reazioni di un Paziente, nonché delle implicazioni cliniche. Questo report aiuta a semplificare la diagnosi delle allergie e supporta il processo decisionale clinico.
Testato e convalidato clinicamente
Il dosaggio ImmunoCAP ISAC ha dimostrato di fornire prestazioni affidabili, una buona riproducibilità e una bassa variabilità,3 secondo i dati di uno studio di convalida globale. Più di 12 anni di esperienza nella ricerca e nella pratica clinica hanno portato a oltre 260 pubblicazioni peer-reviewed.4
*30 µl di siero o plasma
Scopri l'intero portfolio ImmunoCAP.
Visualizza il portfolio
Trova uno strumento per eseguire i test ImmunoCAP.
Visualizza i Sistemi di Laboratorio Phadia
Ottieni informazioni scientifiche su allergeni estrattivi e componenti molecolari allergeniche.
Consulta Allergen Encyclopedia
Riferimenti
1.       Matricardi, P.M., et al., EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol, 2016. 27 Suppl 23: p. 1-250.
2.       Directions for use. ImmunoCAP ISAC E112i.
3.       van Hage, M., et al., Performance evaluation of ImmunoCAP(R) ISAC 112: a multi-site study. Clin Chem Lab Med, 2017. 55(4): p. 571-577.
4.       Thermo Fisher Scientific ha compilato un elenco di pubblicazioni. 20190520.