ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contacto
Prueba ImmunoCAP ISAC
Respuestas óptimas para alergias complicadas
Es posible que este producto no esté autorizado para su uso en su país. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad específica del producto.
Determinar las causas reales de una reacción alérgica puede requerir diversos datos. Esto es especialmente cierto cuando los síntomas y la historia clínica no son coherentes o el paciente tiene una sensibilización múltiple o muestra una respuesta no satisfactoria al tratamiento. En estos casos tan complicados, realizar el diagnóstico correcto puede llevar tiempo y ser problemático.
El ensayo ImmunoCAP™ ISAC es una prueba de IgE específica múltiplex con componentes de alérgenos que permite ayudar a los profesionales sanitarios a resolver alergias complicadas.1,2
Una prueba en la que puede confiar para proporcionar resultados sin precedentes
ImmunoCAP ISAC es la prueba de IgE específica múltiplex que combina una composición de alérgenos clínicamente relevante, ayuda a la interpretación, una amplia documentación y varios años de experiencia, y solo con una gota de sangre.*
Hidden Button for Modal Video
Selección clínicamente relevante de componentes de alérgenos
Se han seleccionado de forma exhaustiva 112 componentes de 48 fuentes de alérgenos diferentes de acuerdo con la evidencia de la literatura clínica por su potencial de mejorar el diagnóstico de las alergias, evaluar el riesgo de reacciones sistémicas y determinar los alérgenos para una inmunoterapia de alérgenos correcta.1,2
Los resultados interpretados permiten ver el panorama completo de un vistazo
Los resultados se presentan en un informe estructurado que incluye una descripción exhaustiva de las sensibilizaciones genuinas y las debidas a reactividad cruzada de un paciente, así como las implicaciones clínicas. Este informe ayuda a simplificar el diagnóstico de la alergia y facilita la toma de decisiones clínicas.
2009-03-13 Uppsala. Phadia. Isac. Foto: Markus Marcetic
Validado clínicamente y clínicamente probado
El ensayo ImmunoCAP ISAC ha demostrado proporcionar un rendimiento sólido, buena reproducibilidad y baja variación en un estudio de validación global.3 Los más de 12 años de experiencia en investigación y práctica clínica han dado como resultado más de 260 publicaciones especializadas.4
*30 µl de suero o plasma
Examine la cartera completa de pruebas ImmunoCAP
Ver cartera
Encuentre un instrumento para realizar pruebas ImmunoCAP
Ver los sistemas de laboratorio Phadia
Obtenga información científica sobre alérgenos completos, mezclas de alérgenos y componentes de alérgenos
Visite la enciclopedia de alérgenos
Referencias
1.       Matricardi, P.M., et al., EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol, 2016. 27 Suppl 23: p. 1-250.
2.       Instrucciones de uso. ImmunoCAP ISAC E112i.
3.       van Hage, M., et al., Performance evaluation of ImmunoCAP(R) ISAC 112: a multi-site study. Clin Chem Lab Med, 2017. 55(4): p. 571-577.
4.       Lista compilada de publicaciones de Thermo Fisher Scientific. 20190520.