ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Test ImmunoCAP ISAC
Des réponses inédites face à des allergies inexpliquées
Il se peut que ces produits ne soient pas approuvés pour être utilisés dans votre pays. Veuillez contacter votre responsable local pour plus d’informations sur la disponibilité de produits spécifiques.
Plusieurs informations sont nécessaires pour déterminer les causes réelles d’une réaction allergique. Ceci est particulièrement vrai lorsque les symptômes et les histoires cliniques sont incohérents, si le patient est polysensibilisé ou s’il présente une réponse insatisfaisante au traitement. Dans ces situations déconcertantes, poser un diagnostic correct peut s’avérer une tâche chronophage et complexe.
Le test ImmunoCAP™ ISAC est un test multiplex d’IgE spécifiques avec des composants allergéniques pour aider les cliniciens à résoudre les allergies inexpliquées.1,2
Un test sur lequel vous pouvez compter pour fournir des résultats inédits
ImmunoCAP ISAC est le test multiplex d’IgE spécifiques qui associe une composition d’allergènes pertinente sur le plan clinique, des outils d’interprétation, une vaste documentation et de nombreuses années d’expérience. Il ne requiert qu’un seul échantillon de sang.*
Hidden Button for Modal Video
Sélection cliniquement pertinente de composants allergéniques
112 composants allergéniques provenant de 48 sources d’allergènes différentes ont été soigneusement sélectionnés en se basant sur les données publiées dans la littérature clinique justifiant de leur capacité à améliorer le diagnostic de l’allergie, à évaluer le risque de réactions systémiques et à déterminer les allergènes pour une immunothérapie allergénique réussie.1,2
Les résultats interprétés vous permettent en un coup d’œil d’avoir une vue d’ensemble
Les résultats sont présentés dans un rapport structuré offrant une présentation détaillée des sensibilisations primaire et par réactivité croisée d’un patient, ainsi que les implications cliniques. Ce rapport permet de simplifier le diagnostic d’allergies et de prendre des décisions cliniques.
2009-03-13 Uppsala. Phadia. Isac. Foto: Markus Marcetic
Cliniquement validé et cliniquement prouvé
Il a été démontré dans une étude de validation globale que le test ImmunoCAP ISAC offre des performances robustes, une bonne reproductibilité et une faible variation.3 Plus de 12 années d’expérience dans la recherche et la pratique clinique ont donné lieu à plus de 260 publications examinées par des pairs.4
*°30 µl de sérum ou plasma
Découvrez la gamme complète ImmunoCAP.
Afficher la gamme
Trouver un instrument pour réaliser les tests ImmunoCAP.
Voir les systèmes de laboratoire Phadia
Obtenez des informations scientifiques sur les sources allergéniques , les mélanges d’allergènes et les composants allergéniques.
Consultez l’encyclopédie des allergènes
Références
1.       Matricardi, P.M., et al., EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol, 2016. 27 Suppl 23: p. 1-250.
2.       Mode d’emploi. ImmunoCAP ISAC E112i.
3.       van Hage, M., et al., Performance evaluation of ImmunoCAP(R) ISAC 112: a multi-site study. Clin Chem Lab Med, 2017. 55(4): p. 571-577.
4.       Thermo Fisher Scientific compiled list of publications. 20190520.