ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Bouton caché pour comparer les instruments
Instrument Phadia 5000
Comparer les instruments
Il se peut que ces produits ne soient pas approuvés pour être utilisés dans votre pays. Veuillez contacter votre responsable local pour plus d’informations sur la disponibilité de produits spécifiques.
Perfectionnée et assez puissante pour répondre aux exigences de tous les grands laboratoires, la série d’instruments Phadia™ 5000+* offre le plus haut rendement parmi les Systèmes de Laboratoire Phadia.
Avec quatre modules d’analyses en parallèle, elle affiche une capacité doublée par rapport à la série d’instruments Phadia 2500+ et propose également une plus grande flexibilité. Notre solution phare est idéale pour les laboratoires à très haut rendement fournissant entre 25 000 et 45 000 résultats par semaine.
Les trois options de configuration vous permettent d’acquérir l’instrument le plus adapté aux besoins de votre laboratoire, que ce soit pour ImmunoCAP™ uniquement (Phadia 5000) ou pour ImmunoCAP et EliA (Phadia 5000E et Phadia 5000E+E). Votre laboratoire peut ainsi personnaliser une solution à haut rendement automatisée adaptée aux demandes de test reçues et aux délais de rendu de résultats.
Thermo Fisher Phadia 2016. Photo: Markus Marcetic
Flexibilité
  • Grand choix de test d’allergènes incluant plus de 550 sources allergéniques et mélanges d’allergènes et de 100 composants allergéniques.
  • Large éventail de tests d’auto-immunité disponibles, couvrant des marqueurs d’auto-immunité pertinents sur le plan clinique, pour l’évaluation de plus de 50 marqueurs de maladie auto-immune parmi les plus courants.
  • Fonctionnalité de tests réflexes configurables par l’utilisateur.
  • Connectivité SIL (Système d’information de laboratoire) via le logiciel PhadiaTM Prime.
Capacité
  • Débit maximal jusqu’à 960 résultats ImmunoCAP / heure ou jusqu’à 300 résultats EliA / heure.
  • Chargement aléatoire continu.
  • Stockage réfrigéré à bord des réactifs.
  • Courbes d’étalonnage stockées pendant 28 jours.
  • Dilution à bord (EliA).
  • Mise en réseau de plusieurs instruments Phadia pour une configuration en cluster*** permettant une manipulation efficace.
Fiabilité
  • Excellente cohérence dans le temps et entre les différents pays, systèmes, laboratoires et utilisateurs.
  • Assistance et dépannage optimisés grâce à la connectivité Phadia LabCommunity.
  • Quality Club : l’un des plus grands programmes mondiaux d’évaluation de la qualité.
* La série Phadia 5000+ comprend les instruments Phadia 5000, Phadia 5000E et Phadia 5000E+E.
** La série Phadia 2500+ comprend les instruments Phadia 2500, Phadia 2500E et Phadia 2500EE.
*** La configuration en cluster permet d’utiliser plusieurs instruments Phadia en réseau avec un seul ordinateur Phadia Prime.
Capacité de la série Phadia 5000+
Schéma illustrant la durée d’autonomie du Phadia 5000
Découvrez la gamme complète de Systèmes de Laboratoire Phadia.
Afficher tous les systèmes
Afficher tous les tests pouvant être exécutés sur le Phadia 5000+.
Afficher les tests
Afficher tous les tests et instruments disponibles.
Consulter le catalogue