ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Tests de laboratoire pour l’anémie pernicieuse
Des résultats sur lesquels vous pouvez compter
Il se peut que ces produits ne soient pas approuvés pour être utilisés dans votre pays. Veuillez contacter votre responsable local pour plus d’informations sur la disponibilité de produits spécifiques.
L’anémie pernicieuse (AP) est le dernier stade de la gastrite auto-immune. Elle est caractérisée par une carence en vitamine B12.1 Il est important d’établir un diagnostic définitif de l’anémie pernicieuse car les patients ont besoin d’un traitement en vitamine B12 par voie parentérale à vie.2
L’AP est associée à deux auto-anticorps pouvant être utilisés pour les tests de diagnostic :1
  • Anticorps dirigés contre les cellules pariétales qui produisent la protéine de transport de la vitamine B12 appelée facteur intrinsèque.
  • Anticorps dirigés contre le facteur intrinsèque, bloquant sa capacité à transporter la vitamine B12 à travers la paroi de l’iléon.
La détermination simultanée des anticorps anti-cellules pariétales et anti-facteur intrinsèque accroît la probabilité de diagnostic de l’AP.1,2
Pourquoi choisir Thermo Fisher Scientific comme partenaire dans le test de l’anémie pernicieuse ?
Une gamme complète, entièrement automatisée
Le test EliA™ Intrinsic Factor et le test EliA™ Parietal Cell offrent une haute spécificité clinique exceptionnelle de 99,4 % et 89,9 %, respectivement, associée à une sensibilité clinique de 51,9 % et 81,0 %, respectivement. Ils représentent ainsi une meilleure gamme de produits entièrement automatisés pour faciliter le diagnostic de l’AP.3
Des résultats sur lesquels vous pouvez compter pour détecter l’anémie pernicieuse plus rapidement
La sensibilité et la spécificité exceptionnelles des tests EliA Intrinsic Factor et EliA Parietal Cell augmentent la sensibilité clinique jusqu’à 91,1 % tout en maintenant la spécificité à 87 %, ce qui vous permet de détecter plus rapidement les patients souffrant d’AP.3
Un flux de travail optimisé
Les tests EliA Intrinsic Factor et EliA Parietal Cell peuvent être mesurés à partir d’un échantillon en une seule analyse et sur le même système de laboratoire Phadia™ entièrement automatisés.
Découvrez la gamme complète EliA.
Afficher la gamme
Trouver un instrument pour réaliser les tests EliA.
Voir les Systèmes de Laboratoire Phadia
Trouvez des ressources utiles pour votre laboratoire et vos clients.
Consultez la bibliothèque de ressources
Références
  1. Toh BH, Alderuccio F. Pernicious anaemia. Autoimmunity. 2004;37(4):357-61.
  2. Andres E, Serraj K. Optimal management of pernicious anemia. J Blood Med. 2012;3:97-103.
  3. Thermo Fisher Scientific. Données internes.