ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contacto
Pruebas de laboratorio para anemia perniciosa
Resultados en los que puede confiar
Es posible que este producto no esté autorizado para su uso en su país. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad específica del producto.
La anemia perniciosa (AP) es la etapa final de la gastritis autoinmune y se caracteriza por una deficiencia de vitamina B12.1 Es importante tener un diagnóstico definitivo, porque los pacientes necesitan un tratamiento con vitamina B12 parenteral de por vida.2
La AP está asociada a dos autoanticuerpos que se pueden utilizar para las pruebas de diagnóstico:1
  • Anticuerpos dirigidos a las células parietales que producen la vitamina B12 que transporta la proteína denominada factor intrínseco.
  • Anticuerpos dirigidos al factor intrínseco, que bloquean su capacidad de transportar la vitamina B12 a través de la pared del íleon.
La determinación simultánea de anticuerpos contra las células parietales y contra el factor intrínseco da lugar a una mayor probabilidad de diagnóstico de la AP.1,2
¿Por qué elegir Thermo Fisher Scientific como socio para las pruebas de anemia perniciosa?
Cartera completa y totalmente automatizada
Con una especificidad clínica excepcionalmente alta de 99,4 % y 89,9 %, respectivamente, además de una sensibilidad clínica de 51,9 % y 81,0 %, respectivamente, la prueba de factor intrínseco EliA™ y la prueba de células parietales EliA™ constituyen la cartera totalmente automatizada mejor de su clase para facilitar el diagnóstico de AP.3
Puede confiar en los resultados para detectar antes la anemia perniciosa
Al combinar la extraordinaria sensibilidad y especificidad de la prueba de factor intrínseco EliA y la prueba de células parietales EliA, se incrementa la sensibilidad clínica al 91,1 %, a la vez que se mantiene la especificidad en el 87 %, lo que le ayuda a poner al paciente en primer lugar al detectar antes a los pacientes que sufren de AP.3
Optimizadas para facilitar el trabajo
La prueba de factor intrínseco EliA y la prueba de células parietales EliA se pueden medir a partir de una muestra en un ciclo y en los mismos sistemas para laboratorio Phadia™ totalmente automatizados.
Examine la cartera completa de pruebas EliA
Ver cartera
Encuentre un instrumento para realizar las pruebas EliA
Ver los sistemas de laboratorio Phadia
Encuentre recursos útiles para su laboratorio
Visitar la biblioteca de recursos
Es posible que estos productos no estén autorizados para su uso en su país. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad específica del producto.
Referencias
  1. Toh BH, Alderuccio F. Pernicious anaemia. Autoimmunity. 2004;37(4):357-61.
  2. Andres E, Serraj K. Optimal management of pernicious anemia. J Blood Med. 2012;3:97-103.
  3. Thermo Fisher Scientific. Datos de archivo.