Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
Labortests für perniziöse Anämie
Für Ergebnisse auf die Sie sich verlassen können
Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Verwendung in Ihrem Land freigegeben. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Produkte erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Perniziöse Anämie (PA) ist das letzte Stadium der Autoimmungastritis und zeichnet sich durch Vitamin-B12-Mangel aus.1 Die definitive Diagnose ist wichtig, da die Patienten lebenslange parenterale Vitamin-B12-Behandlung benötigen.2
PA ist mit zwei Autoantikörpern assoziiert, die für diagnostische Tests verwendet werden können:1
  • Antikörper gegen Parietalzellen, die das Vitamin-B12-Transportprotein namens Intrinsic Faktor produzieren.
  • Antikörper gegen den Intrinsic Faktor, die seine Fähigkeit zum Transport von Vitamin B12 durch die Ileumwand blockieren.
Die gleichzeitige Bestimmung von Antikörpern gegen Parietalzellen und von Antikörpern gegen den Intrinsic Faktor führt zu einer höheren Wahrscheinlichkeit bei der Diagnose von PA.1, 2
Warum sollten Sie Thermo Fisher Scientific als Partner für Tests auf perniziöse Anämie wählen?
Vollständiges, vollautomatisiertes Portfolio
Mit einer außergewöhnlich hohen klinischen Spezifität von 99,4 % bzw. 89,9 % in Kombination mit einer klinischen Sensitivität von 51,9 % bzw. 81,0 % bilden der EliA™ Intrinsic Factor Test und der EliA™ Parietal Cell Test das beste, vollautomatisierte Portfolio zur Unterstützung der Diagnose von PA.3
Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können, um perniziöse Anämie früher zu erkennen
Durch die Kombination der herausragenden Sensitivität und Spezifität des EliA Intrinsic-Faktors- mit dem EliA Parietalzell-Test wird die klinische Sensitivität auf 91,1 % erhöht, während die Spezifität bei 87 % erhalten bleibt. Dies hilft Ihnen dabei, die Patienten an erste Stelle zu setzen, indem mehr unter PA leidende Patienten früher diagnostiziert werden.3
Optimiert für schlanke Arbeitsabläufe
EliA Intrinsic-Faktor-Test und EliA Parietalzell-Test können von einer Probe in einem Durchlauf und auf denselben vollautomatisierten Phadia™ Laborsystemen gemessen werden.
Entdecken Sie das vollständige EliA Portfolio.
Portfolio anzeigen
Finden Sie ein Laborsystem zur Durchführung von EliA Tests.
Phadia Laborsysteme anzeigen
Hier finden Sie hilfreiche Informationen für Ihr Labor und Ihre Einsender.
Weitere Informationen
Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Verwendung in Ihrem Land freigegeben. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Produkte erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Literatur
  1. Toh BH, Alderuccio F. Pernicious anaemia. Autoimmunity. 2004;37(4):357-61.
  2. Andres E, Serraj K. Optimal management of pernicious anemia. J Blood Med. 2012;3:97-103.
  3. Thermo Fisher Scientific. Daten liegen vor.