Recent searches Clear History
Fale conosco
Testes laboratoriais de anemia perniciosa
Resultados nos quais você pode confiar
A disponibilidade comercial dos produtos varia de acordo com o status regulatório e aprovação prévia pela agência sanitária local. Entre em contato com um representante local Thermo Fisher Scientific para consultar a disponibilidade do produto em sua região. 
A anemia perniciosa (AP) é o estágio final da gastrite autoimune e é caracterizada pela deficiência de vitamina B12.1 Seu diagnóstico definitivo é importante porque os pacientes precisam de tratamento permanente com vitamina B12 parenteral.2
A AP está associada a dois autoanticorpos que podem ser usados para testes de diagnóstico:1
  • Anticorpos direcionados para células parietais que produzem a proteína transportadora de vitamina B12 chamada de fator intrínseco.
  • Anticorpos direcionados ao fator intrínseco, bloqueando sua capacidade de transportar vitamina B12 através da parede do íleo.
A determinação simultânea de anticorpos contra células parietais e contra fator intrínseco cria uma probabilidade maior de diagnóstico de AP.1,2
Por que escolher a Thermo Fisher Scientific como sua parceira em testes de anemia perniciosa?
Portfólio completo e totalmente automatizado
Com uma especificidade clínica excepcionalmente alta de 99,4% e 89,9%, respectivamente, combinada com uma sensibilidade clínica de 51,9% e 81,0%, respectivamente, o teste EliA™ Intrinsic Factor e o teste EliA™ Parietal Cell formam a melhor carteira da categoria totalmente automatizada para auxiliar no diagnóstico de AP.3
Resultados nos quais você pode confiar para detectar anemia perniciosa mais cedo
A combinação de sensibilidade e especificidade excepcionais dos testes EliA Intrinsic Factor e EliA Parietal Cell aumenta a sensibilidade clínica para 91,1%, mantendo a especificidade em 87%, ajudando a colocar o paciente em primeiro lugar, detectando mais pacientes com AP mais cedo.3
Otimizado para trabalho enxuto
O teste EliA Intrinsic Factor e o teste EliA Parietal Cell podem ser medidos a partir de uma amostra em uma única passagem e nos mesmos Phadia™ Laboratory Systems totalmente automatizados.
Explore o portfólio EliA completo.
Exibir portfólio
Encontre um instrumento para realizar os testes EliA.
Exibir Phadia Laboratory Systems
Encontre recursos úteis para seu laboratório e seus clientes.
Acesse a Biblioteca de recursos
Esses produtos podem não ser liberados para uso em seu país. Entre em contato com seu representante de vendas para obter informações sobre a disponibilidade específica do produto.
Referências
  1. Toh BH, Alderuccio F. Pernicious anaemia. Autoimmunity. 2004;37(4):357-61.
  2. Andres E, Serraj K. Optimal management of pernicious anemia. J Blood Med. 2012;3:97-103.
  3. Thermo Fisher Scientific. Dados no arquivo.