Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
Phadia™  Laborsysteme
Zuverlässige Ergebnisse zur Unterstützung der Diagnose von Allergien und Autoimmunerkrankungen
Phadia™ Laborsysteme sind vollautomatisiert und so konzipiert, dass sie die Effizienz der Arbeitsabläufe in Ihrem Labor - unabhängig von dessen Größe und Testvolumen - optimieren. Sie lassen sich an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen und ermöglichen eine nahtlose Skalierung für Ihren wachsenden Laborbetrieb. 
Made to fit
Die Phadia™ Gerätefamilie verfügt über ein umfangreiches Testmenü sowie gemeinsam genutzte Systemreagenzien und Kalibrierungskurven, die 28 Tage lang stabil bleiben. Diese Eigenschaften tragen dazu bei, Zeit zu sparen und Reagenzienverschwendung zu minimieren.
Alle Phadia™ Geräte sind mit der neuesten Version der Phadia™ Prime Software kompatibel, mit der sich Labor- und Informations-Workflows optimieren lassen. Egal welchen Durchsatz Sie benötigen, welche Platzeinschränkungen oder welche Ressourcenlimits Sie haben, es gibt immer ein Phadia™ Gerät, das Ihre Anforderungen erfüllt.
Phadia™ Geräte unterstützen Ihr Labor dabei:
Gears Scheduled Maintenance
Vollständige Automatisierung mit einer aktiven Bearbeitungszeit von nur 15 Minuten, sodass Ihr Labor die Produktivität mit weniger Ressourcen steigern kann.
Step-by-Step OR Workflow
Optimierung der Workflow-Effizienz. Alle Kalibrierungskurven sind einen Monat lang stabil und decken mehrere Tests ab, wodurch der Zeitaufwand und Abfall von Reagenzien minimiert werden.
Clipboard Checkmark 2
Mit diesem System lassen sich in jeder Schicht präzise, reproduzierbare Testergebnisse ohne unnötige Ausfallzeiten erzielen.
Welches Phadia™ Gerät ist das richtige für Ihr Labor?
Egal welchen Durchsatz Sie benötigen, welche Platzeinschränkungen oder Ressourcenlimits Sie haben, es gibt immer ein Phadia™ Gerät, das Ihre Anforderungen erfüllt.
Phadia™ 200 Instrument
Das Phadia 200 ist ein Tischgerät zur Durchführung von ImmunoCAP und EliA Tests, um die Diagnose von Allergien und Autoimmunerkrankungen zu unterstützen.
Phadia™ 250 Instrument
Das Phadia 250 ist ein vielseitiges Gerät, das bis zu 60 Testergebnisse pro Stunde liefern kann, um die Diagnose von Allergien und Autoimmunerkrankungen zu unterstützen.
Phadia™ 1000 Instrument
Mit dem Phadia 1000 können Labors, die einen hohen Testdurchsatz haben, konsistente und reproduzierbare Ergebnisse zur Verfügung stellen.
Phadia™ 2500+ Instrument
Das Phadia 2500+ Gerät ermöglicht es Ihrem Labor, die wachsende Nachfrage nach Autoimmun- und Allergensensibilisierungstests mit zuverlässigen und genauen Ergebnissen zu erfüllen.
Phadia™ 5000+ Instrument
Labors mit extrem hohem Durchsatz, die 25.000 bis 45.000 Ergebnisse pro Woche liefern, bietet das Phadia 5000+ Gerät eine Reihe von Vorteilen für Allergie- und Autoimmuntests.
Cluster-Aufbau ermöglicht den Betrieb mehrerer miteinander vernetzter Phadia™ Geräte über einen Phadia Prime Computer.
Ein Gerät finden, um ImmunoCAP™ Tests durchzuführen.
Ein Gerät Finden, um EliA™ Tests durchzuführen.
Software und Dienstleistungen
Phadia™ LabCommunity
Steigern Sie die Produktivität Ihres Labors durch weniger Ausfallzeiten. Sichern Sie sich Echtzeitunterstützung mit Phadia LabCommunity.
Schulung und Weiterbildung für Labormitarbeiter
Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Laboreffizienz zu steigern und ihr Angebot zu optimieren.
Phadia™ Prime Software
Fortschrittliche Software und Konnektivität zur Steigerung der Produktivität Ihres Labors.
Special Allergen Service
Sie können das Allergen, Antigen oder den Test nicht finden, da sie noch nicht im Handel erhältlich sind? Unser Special Allergen Service wird mit Ihnen zusammen Tests entwickeln, die nur für Forschungszwecke bestimmt sind. Erfahren Sie, wie das geht.
Quality Club
Bewerten Sie die Systemleistung und bestätigen Sie die Qualität Ihrer Tests zu Allergie- und Autoimmunerkrankungen, indem Sie Mitglied des Quality Clubs werden.
Servicevertrags-Angebote
Wir wissen, dass unsere Kunden ihre eigenen individuellen Anforderungen an den Service haben. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen verschiedene Servicevertragsstufen zur Auswahl.
Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Verwendung in Ihrem Land freigegeben. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Produkte erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.