ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Systèmes de Laboratoire Phadia™ 
Des résultats fiables pour faciliter le diagnostic des maladies allergiques et auto-immunes
Les Systèmes de Laboratoire Phadia sont entièrement automatisés et conçus pour optimiser l’efficacité des workflows, quelle que soit la taille et les volumes de tests de votre laboratoire. Ils s’adaptent à vos besoins spécifiques et vous permettent d’évoluer sans difficulté à mesure que vos opérations de laboratoire se développent. 
Conçu pour s’adapter
La gamme d’instruments Phadia propose un large éventail de tests, ainsi que des réactifs partagés et des courbes de calibration stables pendant 28 jours. L’ensemble de ces caractéristiques permet de gagner du temps et de diminuer le gaspillage de réactifs.
Tous les instruments Phadia sont dotés du dernier logiciel Phadia™ Prime qui vous permet d’optimiser les flux de travail du laboratoire et les informations. Quels que soient vos besoins en termes de débit, vos contraintes en matière d’espace et vos ressources, il existe un instrument Phadia qui répond à vos besoins.
Les instruments Phadia aident votre laboratoire de plusieurs manières :
Gears Scheduled Maintenance
Grâce à une automatisation complète avec un temps de manipulation de 15 minutes, votre laboratoire peut augmenter sa productivité en y consacrant moins de ressources.
Step-by-Step OR Workflow
Optimisation de l’efficacité des workflows. Toutes les courbes de calibration sont stables pendant un mois et couvrent plusieurs tests, ce qui permet de gagner du temps et de diminuer le gaspillage de réactifs.
Clipboard Checkmark 2
Vous pouvez produire des résultats de test précis et reproductibles à chaque période de travail sans temps d’indisponibilité inutiles.
Quel instrument Phadia convient le mieux à votre laboratoire ?
Quels que soient vos besoins en termes de débit, vos contraintes en matière d’espace et vos ressources, il existe un instrument Phadia qui répond à vos besoins.
Phadia™ 200 Instrument
Le Phadia 200 est un instrument de paillasse conçu pour exécuter les tests ImmunoCAP et EliA afin de faciliter le diagnostic des allergies et des maladies auto-immunes.
Phadia™ 250 Instrument
Le Phadia 250 est un instrument polyvalent capable de produire jusqu’à 60 résultats de test par heure pour faciliter le diagnostic des allergies et des maladies auto-immunes.
Phadia™ 1000 Instrument
L’instrument Phadia 1000 permet aux laboratoires ayant une activité importante de tests de sensibilisation aux allergènes de fournir des résultats cohérents et reproductibles.
Phadia™ 2500+ Instrument
L’instrument Phadia 2500+ permet à votre laboratoire de répondre aux besoins croissants en matière de tests d’auto-immunité et de sensibilisation aux allergènes, en fournissant des résultats fiables et précis.
Phadia™ 5000+ Instrument
L’instrument Phadia 5000+ est idéal pour les laboratoires à haut débit qui rendent 25 000 à 45 000 résultats par semaine ; il possède de nombreux avantages adaptés aux tests de dépistage des allergies et des maladies auto-immunes.
La configuration en cluster permet d’utiliser plusieurs instruments Phadia en réseau avec un seul ordinateur Phadia Prime.
Trouver un instrument pour analyser les tests ImmunoCAP™.
Trouver un instrument pour analyser les tests EliA™.
Logiciels et services
Phadia™ LabCommunity
Une meilleure productivité en laboratoire grâce à une réduction du temps d’immobilisation des instruments. Bénéficiez d’une assistance en temps réel avec Phadia LabCommunity.
Formation pour les laboratoires
Nous vous proposons une formation et une certification complètes et professionnelles par le biais de diverses plateformes.
Logiciel Phadia™ Prime
Un logiciel élaboré et une connectivité avancée pour améliorer la productivité de votre laboratoire.
Service Allergènes Spéciaux
Vous ne trouvez pas l’allergène, l’antigène ou le test qui n’est pas encore commercialisés ? Notre Service Allergènes Spéciaux collabore avec vous afin de créer des tests dédiés à la recherche. Découvrez comment.
Quality Club
Évaluez les performances du système et confirmez la qualité de vos tests d’allergies et de maladies auto-immunes en devenant membre du Quality Club.
Contrats de service
Nous comprenons que les exigences d’entretien de nos clients sont uniques. C’est pour cette raison que nous vous offrons le choix entre plusieurs niveaux de service.
Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation dans votre pays. Veuillez contacter votre représentant commercial pour plus d’informations sur la disponibilité de produits spécifiques.