ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contacto
Sistemas de laboratorio Phadia™ 
Resultados fiables para facilitar el diagnóstico de enfermedades alérgicas y autoinmunitarias
Los Phadia Laboratory Systems están totalmente automatizados y diseñados para optimizar la eficiencia del flujo de trabajo, independientemente del tamaño y el volumen de pruebas de su laboratorio. Se adaptan a sus necesidades específicas y le permiten escalar sin problemas a medida que crecen las operaciones de su laboratorio. 
Diseñados para adaptarse
La gama de instrumentos Phadia cuenta con una gran variedad de pruebas, reactivos compartidos entre instrumentos y curvas de calibración que se mantienen estables durante 28 días. Combinadas, estas características minimizan el tiempo y el desperdicio de reactivos.
Todos los instrumentos Phadia pueden operar con el software más reciente Phadia™ Prime, que le permite optimizar los flujos de trabajo de laboratorio e información. Independientemente de sus requisitos de rendimiento, restricciones de espacio y recursos, hay un instrumento Phadia que satisface sus necesidades.
Los instrumentos Phadia ayudan al laboratorio de la siguiente manera:
Gears Scheduled Maintenance
Proporcionando una automatización completa con un tiempo de manipulación de 15 minutos, lo que permite a su laboratorio aumentar la productividad con menos recursos.
Step-by-Step OR Workflow
Optimizando la eficiencia del flujo de trabajo. Todas las curvas de calibración son estables durante un mes y cubren múltiples pruebas, lo que minimiza el tiempo y el desperdicio de reactivos.
Clipboard Checkmark 2
Le permite obtener resultados de pruebas reproducibles y precisos en cada turno, sin tiempo de inactividad innecesario.
¿Qué instrumento Phadia es el adecuado para su laboratorio?
Independientemente de sus requisitos de rendimiento, restricciones de espacio y recursos, hay un instrumento Phadia que satisface sus necesidades.
Phadia™ 200 Instrument
El Phadia 200 es un instrumento de sobremesa diseñado para realizar pruebas ImmunoCAP y EliA para ayudar en el diagnóstico de la alergia y las enfermedades autoinmunes.
Phadia™ 250 Instrument
El Phadia 250 es un instrumento versátil capaz de producir hasta 60 resultados por hora para facilitar el diagnóstico de la alergia y las enfermedades autoinmunes.
Phadia™ 1000 Instrument
El instrumento Phadia 1000 permite a los laboratorios con grandes volúmenes de pruebas de sensibilización a alérgenos obtener unos resultados uniformes y reproducibles.
Phadia™ 2500+ Instrument
El instrumento Phadia 2500+ hace posible que su laboratorio satisfaga la creciente necesidad de pruebas de sensibilización a alérgenos y enfermedades autoinmunes con resultados fiables y precisos.
Phadia™ 5000+ Instrument
El instrumento Phadia 5000+, que es ideal para laboratorios con un rendimiento extremadamente alto que entregan entre 25 000 y 45 000 resultados por semana, ofrece una amplia gama de beneficios para las pruebas de alergia y enfermedades autoinmunes.
La configuración en conjunto permite manejar varios instrumentos Phadia conectados en red con un solo ordenador Phadia Prime.
Encuentre un instrumento para realizar pruebas ImmunoCAP™.
Encuentre un instrumento para realizar las pruebas EliA™.
Servicios & software
Phadia™ LabCommunity
Mejore la productividad del laboratorio gracias a la reducción del tiempo de inactividad de los instrumentos. Obtenga soporte en tiempo real con Phadia LabCommunity.
Formación y educación para el laboratorio
Nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes a fortalecer el rendimiento de los laboratorios y a mejorar los servicios.
Phadia™ Prime Software
Conectividad y software avanzados para mejorar la productividad del laboratorio.
Servicio especial de alérgenos
¿No encuentra un alérgeno o un antígeno o la prueba aún no está disponible en el mercado? Nuestro servicio especial de alérgenos colaborará con usted para crear pruebas designadas solo para investigación. Descubra cómo hacerlo.
Quality Club
Evalúe el rendimiento del sistema y confirme la calidad de las pruebas de alergia y enfermedades autoinmunes convirtiéndose en miembro del Quality Club.
Contratos de nivel de servicio
Sabemos que nuestros clientes tienen unas necesidades de servicio muy específicas. Por eso ofrecemos varios niveles de contrato de servicio entre los que elegir.
Es posible que estos productos no estén autorizados en su país. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad de productos específicos.