Hidden Button for comparing instruments
Phadia 1000 Fabricado para concentrar
Instrumento Phadia 1000
Comparar instrumentos
Es posible que este producto no esté autorizado para su uso en su país. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad específica del producto.
El instrumento Phadia™ 1000 está diseñado para facilitar el diagnóstico de enfermedades alérgicas.
Proporciona resultados de pruebas uniformes y reproducibles con relevancia clínica, ideales para laboratorios de alto rendimiento que proporcionan entre 2000 y 10 000 resultados de pruebas a la semana.
Hidden button for Modal Video
Vista previa en vídeo de Phadia 1000
Vista izquierda del instrumento Phadia 1000
Vista derecha del instrumento Phadia 1000
Flexibilidad
  • Amplio menú de pruebas de alérgenos que cubre más de 550 alérgenos y mezclas y 100 componentes de alérgenos.
  • Funcionalidad de encendido y apagado automáticos.
  • Funcionalidad de contranálisis configurable por el usuario.
  • Conectividad de LIS a través del software Phadia™ Prime.
Capacidad
  • Rendimiento de hasta 240 resultados/hora.
  • Acceso aleatorio continuo.
  • Almacenamiento interno de reactivos refrigerados.
  • Curva de calibración almacenada durante 28 días.
  • Se puede conectar a los sistemas de automatización de laboratorios (LAS).*
  • Conecte varios instrumentos Phadia™ en red para realizar una configuración agrupada*** y gestionarlos de forma efectiva.
Fiabilidad
  • Excelente uniformidad a largo plazo y entre países, sistemas, laboratorios y usuarios.
  • Soporte y solución de problemas mejorado gracias a la conectividad segura de Phadia LabCommunity.
  • Quality Club: uno de los programas de evaluación de calidad global más importantes.
*Contacte con su representante local de Thermo Fisher Scientific para conocer la conectividad LAS disponible.
**La configuración agrupada permite que varios instrumentos Phadia conectados en red funcionen con un ordenador Phadia Prime.
Capacidad de instrumentos de Phadia1000
Diagrama de tiempo sin vigilancia de Phadia 1000
Explore la línea completa de sistemas de laboratorio Phadia
Ver todos los sistemas
Vea todas las pruebas que se pueden realizar en el Phadia 1000
Ver pruebas
Vea todas las pruebas e instrumentos disponibles
Consultar catálogo