Recent searches Clear History
Fale conosco
Phadia™  Laboratory Systems
Resultados confiáveis para auxiliar no diagnóstico de alergias e doenças autoimunes
Os Phadia™ Laboratory Systems são totalmente automatizados e projetados para otimizar a eficiência do fluxo de trabalho, independentemente do tamanho e do volume de testes do seu laboratório. Eles se adaptam às suas necessidades específicas e permitem que você dimensione as operações laboratoriais perfeitamente à medida que elas crescem. 
Feito para se adaptar
A família Phadia de instrumentos apresenta um grande menu de testes, juntamente com reagentes compartilhados do sistema e curvas de calibração que são estáveis por 28 dias. Combinados, os recursos ajudam a minimizar o tempo e o desperdício de reagentes.
Todos os instrumentos Phadia podem executar o software Phadia™ Prime mais recente, que permite otimizar os fluxos de trabalho de laboratório e de informações. Independentemente dos seus requisitos de produtividade, restrições de espaço e recursos, existe um instrumento Phadia que atende às suas necessidades.
Os instrumentos Phadia ajudam seu laboratório:
Gears Scheduled Maintenance
Fornecendo automação completa com tempo de trabalho prático de 15 minutos, o que permite que seu laboratório aumente a produtividade com menos recursos.
Step-by-Step OR Workflow
Otimizando eficiência ao fluxo de trabalho. Todas as curvas de calibração são estáveis por um mês e abrangem vários testes, minimizando o tempo e o desperdício de reagentes.
Clipboard Checkmark 2
Permitindo que você produza resultados de testes precisos e reproduzíveis em cada turno, sem tempo de inatividade desnecessário.
Qual é o instrumento Phadia ideal para o seu laboratório?
Independentemente dos seus requisitos de produtividade, restrições de espaço e recursos, existe um instrumento Phadia que atende às suas necessidades.
Phadia™ 200 Instrument
O Phadia 200 é um instrumento de bancada projetado para executar testes ImmunoCAP e EliA para auxiliar no diagnóstico de alergia e condições autoimunes.
Phadia™ 250 Instrument
O Phadia 250 é um instrumento versátil capaz de produzir até 60 resultados de testes por hora para auxiliar no diagnóstico de alergia e condições autoimunes.
Phadia™ 1000 Instrument
O instrumento Phadia 1000 possibilita que laboratórios com altos volumes de testes de sensibilização a alérgenos produzam resultados consistentes e reproduzíveis.
Phadia™ 2500+ Instrument
O instrumento Phadia 2500+ torna possível para o seu laboratório corresponder à necessidade crescente de testes de autoimunidade e sensibilização a alérgenos com resultados confiáveis e precisos.
Phadia™ 5000+ Instrument
Ideal para laboratórios de produção extremamente alta que fornecem de 25.000 a 45.000 resultados por semana, o instrumento Phadia 5000+ oferece uma gama de benefícios para testes de alergia e doenças autoimunes.
A configuração em "cluster" permite que vários instrumentos Phadia conectados em rede sejam operados através de um computador com o Phadia Prime.
Encontre um instrumento para executar os testes ImmunoCAP™.
Encontre um instrumento para executar os testes EliA™.
Serviços para o & software
Phadia LabCommunity
Melhore a produtividade do laboratório com a redução do tempo de inatividade do instrumento. Obtenha suporte em tempo real com o Phadia LabCommunity.
Treinamento e educação em laboratório
Phadia™ Prime Software
Software avançado e conectividade para aumentar a produtividade do seu laboratório.
Special Allergen Service
Não consegue encontrar o alérgeno, antígeno ou teste ainda não disponível comercialmente? Nossos Serviços de Alérgenos Especiais trabalharão com você para criar testes designados apenas para uso em pesquisa. Saiba como.
Quality Club
Avalie o desempenho do sistema e confirme a qualidade de seu teste de alergia e doenças autoimunes tornando-se membro do Quality Club.
Service Level Agreement
Entendemos que nossos clientes possuem suas exigências específicas para serviço. É por isso que oferecemos uma variedade de níveis de contrato de serviço para você escolher.
These products may not be cleared for use in your country. Please contact your sales representative for information about specific product availability.
Esses produtos podem não ser liberados para uso em seu país. Entre em contato com seu representante de vendas para obter informações sobre a disponibilidade específica do produto. WEEE Número de registro do fabricante (República da Irlanda):  IE002099WB