| Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
| ImmunoCAP | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia |
| EliA | Autoimunidade |
Autoimunidade | N/A | Autoimunidade | Autoimunidade |
| Descrição do sistema | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado |
| Processando | Lote | Contínuo | Contínuo | Contínuo | Contínuo |
| Rendimento máximo | Até 96 resultados de teste por lote | Até 60 resultados/hora | Até 240 resultados/hora | Até 480 resultados/hora | Até 960 resultados/hora |
| Tipos de amostra | Soro, plasma | Soro, plasma | Soro, plasma | Soro, plasma | Soro, plasma |
| Tubos de amostra para Rack de amostras com 10 posições |
Altura 42 a 100mm Diâm. 10 a 16mm |
Altura 50 a 110mm Diâm. 10 a 17mm |
Altura 50 a 105mm Diâm. 10 a 17mm |
N/A | N/A |
| Tubos de amostra para Rack de amostras com 5 posições |
N/A | N/A | N/A | Altura 70 a 105mm Diâm. 10 a 17mm |
Altura 70 a 105mm Diâm. 10 a 17mm |
| Tipos de código de barras da amostra | Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
| Diluição da amostra | Alergia Autoimunidade |
Alergia Autoimunidade |
N/A | Autoimunidade | Autoimunidade |
| Detecção de nível e coágulo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Testes de reflexo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Amostras STAT | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
| Reagentes | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. Carregado em lote com reagentes ImmunoCAP ou EliA | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. |
| Tipo de calibração | Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) | Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
| Estabilidade da calibração | 28 dias | 28 dias | 28 dias | 28 dias | 28 dias |
| Requisitos de água para a solução de enxágue | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* |
| Solução de problemas e suporte remotos | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
| Temperatura operacional ambiente | 18 a 32 °C |
18 a 32 °C | 18 a 32 °C | 18 a 32 °C | 18 a 32 °C |
| Requisitos elétricos | 110 a 240V 50/60Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
| Dimensões (AxLxP) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 pol) | 186x127x75 cm com mesa 73x50x30 pol |
215x183x105 cm 85x72x42 pol |
195x411x135 cm 77x162x53 pol |
195x619x135 cm 77x244x53 pol |
| Peso (vazio) | 47 kg/ 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)*
| Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
| ImmunoCAP | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia | Alergia |
| EliA | Autoimunidade |
Autoimunidade | N/A | Autoimunidade | Autoimunidade |
| Descrição do sistema | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado | Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado |
| Processando | Lote | Contínuo | Contínuo | Contínuo | Contínuo |
| Rendimento máximo | Até 96 resultados de teste por lote | Até 60 resultados/hora | Até 240 resultados/hora | Até 480 resultados/hora | Até 960 resultados/hora |
| Tipos de amostra | Soro, plasma | Soro, plasma | Soro, plasma | Soro, plasma | Soro, plasma |
| Tubos de amostra para Rack de amostras com 10 posições |
Altura 42 a 100mm Diâm. 10 a 16mm |
Altura 50 a 110mm Diâm. 10 a 17mm |
Altura 50 a 105mm Diâm. 10 a 17mm |
N/A | N/A |
| Tubos de amostra para Rack de amostras com 5 posições |
N/A | N/A | N/A | Altura 70 a 105mm Diâm. 10 a 17mm |
Altura 70 a 105mm Diâm. 10 a 17mm |
| Tipos de código de barras da amostra | Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5 *Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8 |
| Diluição da amostra | Alergia Autoimunidade |
Alergia Autoimunidade |
N/A | Autoimunidade | Autoimunidade |
| Detecção de nível e coágulo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Testes de reflexo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Amostras STAT | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
| Reagentes | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. Carregado em lote com reagentes ImmunoCAP ou EliA | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. | Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. |
| Tipo de calibração | Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) | Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
| Estabilidade da calibração | 28 dias | 28 dias | 28 dias | 28 dias | 28 dias |
| Requisitos de água para a solução de enxágue | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* | Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* |
| Solução de problemas e suporte remotos | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
| Temperatura operacional ambiente | 18 a 32 °C |
18 a 32 °C | 18 a 32 °C | 18 a 32 °C | 18 a 32 °C |
| Requisitos elétricos | 110 a 240V 50/60Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
| Dimensões (AxLxP) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 pol) | 186x127x75 cm com mesa 73x50x30 pol |
215x183x105 cm 85x72x42 pol |
195x411x135 cm 77x162x53 pol |
195x619x135 cm 77x244x53 pol |
| Peso (vazio) | 47 kg/ 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)*
O instrumento Phadia™ 200 é o menor de nossos instrumentos totalmente automatizados: pequeno o suficiente para caber em uma bancada e ainda capaz de realizar o menu completo de mais de 700 testes diferentes de ImmunoCAP™ e EliA™ para ajudar no diagnóstico de alergia e doenças autoimunes.
O instrumento Phadia 200 se adapta a qualquer fluxo de trabalho, permitindo que você mantenha o controle de suas próprias amostras, aumente a flexibilidade de teste e melhore a eficiência operacional por meio da automação do instrumento. Ele fornece uma maneira simples de expandir facilmente a variedade de testes oferecidos e o número de testes executados, em espaço limitado, com pouco tempo de treinamento e com os mesmos resultados quantitativos e de alta qualidade que você pode esperar de qualquer um de nossos Phadia™ Laboratory Systems.
*A configuração de cluster permite que vários instrumentos Phadia conectados em rede sejam operados com um computador Phadia Prime.
*96 Testes ImmunoCAP por lote ou 48 testes EliA por lote.
Antes de continuar...
Percebemos que você pode estar acessando uma versão do nosso site que não corresponde à sua localização atual. Deseja visualizar o conteúdo com base na sua região?
Fale conosco
Interessado em utilizar nossas soluções em seu laboratório ou clínica de saúde?
Não é um profissional de laboratório ou profissional de saúde mas gostaria de saber mais sobre testes de alergia?
Visite o Allergy InsiderEscolha o idioma de sua preferência