Recent searches Clear History
聯絡我們
比較各儀器的隱藏按鍵
Phadia 200 為量測而打造
Phadia 200 儀器
比較各儀器
這些產品可能無法進口至您的國家。請聯繫您的銷售代表取得特定產品供貨情形的相關資訊。
佔地面積小。邁向檯面式自動化的一大步。
Phadia™ 200 儀器為我們最小的全自動儀器 — 小到可放置於檯面,卻仍能執行超過 700 種不同 ImmunoCAP™ 和 EliA™ 檢測的完整選單,協助診斷過敏和自體免疫疾病。
適用於任何工作流程
Phadia 200 儀器適用於任何工作流程,讓您仍保有對自有樣本的控管、增加您檢測的靈活性,並透過儀器自動化增進操作效率。其提供的簡單方式,可擴增您可提供的檢測範圍和您可執行的檢測數量,僅需極小空間、極少的訓練時間,便可有您能期待來自任何一個 Phadia™ 實驗室系統所提供的同樣高品質定量結果。
Phadia 200 儀器左視圖
Phadia 200 儀器俯視圖
Phadia 200 儀器右視圖
超大靈活性
  • 佔地面積小,工作空間配置更具靈活性。
  • 具備執行我們完整檢測選單的能力。
  • 可以使用數量逐漸成長的 ImmunoCAP 和 EliA 檢測來投資未來。
  • 單機操作、網路連線或與其他 Phadia 儀器連成叢集* 網絡來配合您的工作流程。
超高效率
  • 離機檢測處理量 — 從樣本掃描到最終結果的全自動操作。
  • 增加自動化以降低人為錯誤風險。
  • LIS 整合確保精簡工作流程。 
  • 使用 Phadia™ Prime 操作軟體,可快速訓練和有效工作。
  • 自動釋出已核准之檢測結果,讓您快速提供客戶結果。
  • 可同時處理高達 42 筆樣本,每日可提供高達 192* 筆檢測結果。
充滿信心
  • 提供具臨床意義之抗體定量結果,可追溯至國際參考標準。
  • 已證實 ImmunoCAP 和 EliA 檢測能在不同時間下達到數據一致性。
  • 28 天已儲存之校正曲線。
  • 經 Phadia LabCommunity 連線強化支援及疑難排解。
  • LIS 連線提供有效、安全的資料傳輸。
*叢集設定能讓數台 Phadia 儀器連成網絡,以一台 Phadia Prime 電腦進行操作。
*每批次 96 筆 ImmunoCAP 檢測或每批次 48 筆 EliA 檢測。
Phadia 200 儀器處理量
探索 Phadia 實驗室系統的完整產品線。
檢視所有系統
查看所有可在 Phadia 200 執行的檢測。
檢視各檢測
檢視所有可用的檢測和儀器。
查看目錄