Recent searches Clear History
聯絡我們
發炎性腸道疾病的實驗室檢測
以節省醫療成本與病患結果為導向    
這些產品可能無法進口至您的國家。請聯繫您的銷售代表取得特定產品供貨情形的相關資訊。
發炎性腸道疾病 (IBD) 的特徵為腸道破壞性發炎反應,潰瘍性結腸炎和克隆氏症為最常見之疾患。此兩種疾病為終身存在並伴隨反覆復發緩解之循環。1
  • 約有百分之 10 的 IBD 患者會被誤診為大腸激躁症 (IBS),其中百分之 3 可能會持續五年以上。2
  • 自症狀發作開始到診斷出克隆氏症的平均時間為九個月。3
  • 早期診斷 IBD 相當重要,因其與病患結果改善和提高治療成功率相關。3-6
  • 因其對 IBD 具百分之 98 至 99 的靈敏度,陰性 EliA™ Calprotectin 2 檢測結果可幫助排除 IBD 可能性,從而鑑別出發炎性和非發炎性腸道疾病,並可避免內視鏡操作、降低與其相關的病患風險。7,8
為何選擇 Thermo Fisher Scientific 作為您診斷 IBD 的夥伴?
減少可避免的侵入性術程。
EliA™ IBD 產品套組,包含 EliA Calprotectin 2 和 EliA™ ASCA IgA 及 IgG 檢測 (ASCA:抗釀酒酵母菌抗體),支援 IBD 之鑑定與鑑別。
以 EliA ASCA IgA 和 IgG 檢測及 p-ANCA 間接免疫螢光分析法 (IFA) 作為陽性 EliA Calprotectin 2 檢測結果之追蹤,可幫助鑑別克隆氏症和潰瘍性結腸炎,可避免進一步檢查並提供內視鏡術程指引。9,10
您可以依賴的結果。
高靈敏度 (98-99%) 的 EliA Calprotectin 2 檢測合併百分之 98.4 的陰性預測值 (NPV),使該檢測成為一項傑出工具,幫助排除發炎性腸道疾病之可能性。7,8
最佳化之檢測產品套組,幫助鑑別胃腸道疾病。
EliA™ 胃腸道產品套組* 幫助您納入或排除 IBD (並進一步鑑別克隆氏症和潰瘍性結腸炎)、IBS、乳糜瀉、非乳糜瀉麩質敏感症和小麥過敏的可能性。
EliA 胃腸道產品套組可自一個樣本、一次操作、在同一台全自動化 Phadia™ 實驗室系統上進行測量。
*EliA Calprotectin 2、EliA ASCA IgA 和 IgG、EliATM Celikey IgA 和 IgG、EliATM GliadinDP IgA 和 IgG 檢測、ImmunoCAP™ 小麥過敏原、f4
探索完整的 EliA 產品套組。
檢視產品套組
查看可執行 EliA 檢測的儀器。
檢視 Phadia 實驗室系統
為您的實驗室及客戶找到實用的資源。
造訪資源庫
參考資料
  1. Torres, J, Burisch, J, Riddle, M, Dubinsky, M et al.Preclinical disease and preventive strategies in IBD: perspectives, challenges and opportunities.Gut 2016;65(7):1061-9.
  2. Card TR, Siffledeen J, Fleming KM.Are IBD patients more likely to have a prior diagnosis of irritable bowel syndrome? Report of a case-control study in the General Practice Research Database.United European Gastroenterol J. 2014;2(6):505-12.
  3. Vavricka SR, Spigaglia SM, Rogler G, Pittet V, Michetti P, Felley C, et al.Systematic evaluation of risk factors for diagnostic delay in inflammatory bowel disease.Inflamm Bowel Dis.2012;18(3):496-505.
  4. Schoepfer AM, Dehlavi MA, Fournier N, Safroneeva E, Straumann A, Pittet V, et al.Diagnostic delay in Crohn's disease is associated with a complicated disease course and increased operation rate.Am J Gastroenterol.2013;108(11):1744-53; quiz 54.
  5. Etchevers MJ, Aceituno M, Sans M. Are we giving azathioprine too late? The case for early immunomodulation in inflammatory bowel disease.World J Gastroenterol.2008;14(36):5512-8.
  6. Markowitz J. Early inflammatory bowel disease: different treatment response to specific or all medications? Dig Dis.2009;27(3):358-65.
  7. Wulandari A A, Schulz J, Hartmann F, Dignass A, Stein J. Poster No 119 presented at 11th Congress of ECCO, Amsterdam, Netherlands, 2016 e 48. 
  8. Thermo Fisher Scientific.Internal Study. 
  9. Bernstein CN, Fried M, Krabshuis JH, Cohen H, et.Al.World Gastroenterology Organization Practice Guidelines for the diagnosis and management of IBD in 2010.Inflamm Bowel Dis 2010;16(1):112-24.
  10. Mitsuyama, K, Niwa, M, Takedatsu, H, Yamasaki, H, et al.Antibody markers in the diagnosis of inflammatory bowel disease.World J Gastroenterol 2016; 22(3):1304-10.