| |
Phadia 200 |
Phadia 250 |
Phadia 1000 |
Phadia 2500 |
Phadia 5000 |
| ImmunoCAP |
Allergia |
Allergia |
Allergia |
Allergia |
Allergia |
| EliA |
Autoimmunità |
Autoimmunità |
N/A |
Autoimmunità |
Autoimmunità |
| Descrizione del sistema |
Sistema diagnostico completamente automatizzato |
Sistema diagnostico completamente automatizzato |
Sistema diagnostico completamente automatizzato |
Sistema diagnostico completamente automatizzato |
Sistema diagnostico completamente automatizzato |
| Elaborazione in corso |
Lotto |
Continui |
Continui |
Continui |
Continui |
| Massima produttività |
Fino a 96 risultati diagnostici per lotto |
Fino a 60 risultati/ora |
Fino a 240 risultati/ora |
Fino a 480 risultati/ora |
Fino a 960 risultati/ora |
| Tipologie di campioni |
Siero, plasma |
Siero, plasma |
Siero, plasma |
Siero, plasma |
Siero, plasma |
Provette per
rack di campioni con 10 posizioni |
Altezza 42-100mm
Diam. 10-16mm
|
Altezza 50-110mm
Diam. 10-17mm
|
Altezza 50-105mm
Diam. 10-17mm
|
N/A |
N/A |
Provette per
rack di campioni con 5 posizioni; |
N/A |
N/A |
N/A |
Altezza 70-105mm
Diam. 10-17mm
|
Altezza 70-105mm
Diam. 10-17mm
|
| Tipologie di codici a barre per campioni |
Codice 39, Codice 93, Codice 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5
*Non per l'uso con Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 non convalidato con EAN-8
|
Codice 39, Codice 93, Codice 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5
*Non per l'uso con Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 non convalidato con EAN-8
|
Codice 39, Codice 93, Codice 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5
*Non per l'uso con Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 non convalidato con EAN-8
|
Codice 39, Codice 93, Codice 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5
*Non per l'uso con Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 non convalidato con EAN-8
|
Codice 39, Codice 93, Codice 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5
*Non per l'uso con Phadia 200 e Phadia 1000.
|
| Diluizione del campione |
Allergia
Autoimmunità
|
Allergia
Autoimmunità
|
N/A |
Autoimmunità |
Autoimmunità |
| Rilevamento coagulo e livello |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
| Reflex test |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
| Campioni STAT |
No |
Sì |
No |
Sì |
Sì |
| Reagenti |
Reagenti per ImmunoCAP ed EliA integrati e disponibili a bordo. Caricamento in batch con reagenti ImmunoCAP o EliA |
Reagenti per ImmunoCAP ed EliA integrati e disponibili a bordo. |
Reagenti per ImmunoCAP ed EliA integrati e disponibili a bordo. |
Reagenti per ImmunoCAP ed EliA integrati e disponibili a bordo. |
Reagenti per ImmunoCAP ed EliA integrati e disponibili a bordo. |
| Tipo di calibrazione |
Una curva master dell'isotipo per gruppo di dosaggi (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Una curva master dell'isotipo per gruppo di dosaggi (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Una curva master dell'isotipo per gruppo di dosaggi (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Una curva master dell'isotipo per gruppo di dosaggi (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Una curva master dell'isotipo per gruppo di dosaggi (IgG, IgE, IgM, IgA) |
| Stabilità della calibrazione |
28 giorni |
28 giorni |
28 giorni |
28 giorni |
28 giorni |
| Requisiti dell'acqua per la soluzione di risciacquo |
Acqua per reagenti di laboratori clinici (CLRW, può essere utilizzata al posto dell'acqua di Tipo I e di Tipo II)* |
Acqua per reagenti di laboratori clinici (CLRW, può essere utilizzata al posto dell'acqua di Tipo I e di Tipo II)* |
Acqua per reagenti di laboratori clinici (CLRW, può essere utilizzata al posto dell'acqua di Tipo I e di Tipo II)* |
Acqua per reagenti di laboratori clinici (CLRW, può essere utilizzata al posto dell'acqua di Tipo I e di Tipo II)* |
Acqua per reagenti di laboratori clinici (CLRW, può essere utilizzata al posto dell'acqua di Tipo I e di Tipo II)* |
| Risoluzione dei problemi e assistenza in remoto |
Phadia LabCommunity
|
Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity |
| Temperatura operativa ambientale |
18–32 °C
|
18–32 °C |
18–32 °C |
18–32 °C |
18–32 °C |
| Requisiti elettrici |
110-240V
50/60Hz
|
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10%
50/60 Hz
|
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10%
50/60 Hz
|
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10%
50/60 Hz
|
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10%
50/60 Hz
|
| Dimensioni (HxLxP) |
55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 pollici) |
186x127x75 cm con tavolo
73x50x30 pollici
|
215x183x105 cm
85x72x42 pollici
|
195x411x135 cm
77x162x53 pollici
|
195x619x135 cm
77x244x53 pollici
|
| Peso (senza carico) |
47 kg/ 104 libbre. |
220 kg / 485 libbre. |
688 kg / 1516 libbre. |
2000 kg / 4409 libbre. |
3342 kg / 7367 libbre. |