Recent searches Clear History
Contatti
Hidden Button for comparing instuments
Phadia 5000+ Studiato per una produttività ottimale
Sistema Phadia 500
Confronta i Sistemi
Questi prodotti potrebbero non essere approvati per l'uso nella tua Nazione. Contatta il tuo Rappresentante commerciale locale per informazioni sulla disponibilità di prodotti specifici.
Sofisticata e potente per soddisfare le esigenze dei principali Laboratori, la serie Phadia™ 5000+ offre il throughput più alto tra i Sistemi di Laboratorio Phadia.
Con quattro linee di lavorazione parallele, raddoppia la capacità di Phadia 2500+ e offre una maggiore flessibilità. La nostra soluzione di punta è destinata ai laboratori più impegnati, che gestiscono da 25.000 a 45.000 risultati a settimana.
Le tre opzioni di configurazione offrono la flessibilità necessaria per acquisire lo strumento più adatto alle esigenze del Laboratorio, dedicato ai test ImmunoCAP™ (Phadia 5000), oppure per i test ImmunoCAP ed EliA (Phadia 5000E e Phadia 5000E+E). Il tuo laboratorio può personalizzare una soluzione automatizzata ad alto rendimento che sia allineata alla richiesta e alla pianificazione diagnostica.
Thermo Fisher Phadia 2016. Photo: Markus Marcetic
Flessibilità
  • Ampio pannello diagnostico in ambito allergologico composto da oltre 550 allergeni estrattivi e oltre 100 componenti molecolari allergeniche. 
  • Ampia proposta di test per l'autoimmunità che copre marker di autoimmunità clinicamente rilevanti per la valutazione di oltre 50 fra i più diffusi marker di malattie autoimmuni
  • Funzionalità Reflex test configurabile dall'utente.
  • Connettività al LIS tramite il software PhadiaTM Prime.
Funzionalità
  • Produttività massima fino a 960 risultati di test ImmunoCAP/ora o fino a 300 risultati di test EliA/ora.
  • Accesso random continuo.
  • Conservazione refrigerata dei reagenti a bordo.
  • Curve di calibrazione memorizzate per 28 giorni.
  • Diluizione integrata (EliA).
  • Collegamento in rete di più sistemi Phadia per la configurazione in cluster*** per una gestione efficiente.
Affidabilità
  • Eccellente uniformità nel tempo e tra diversi Paesi, sistemi, laboratori e utenti.
  • Supporto e risoluzione dei problemi ottimizzati dalla connettività con Phadia LabCommunity.
  • Quality Club: uno dei più grandi programmi di valutazione della qualità a livello globale.
* La serie Phadia 5000+ comprende i sistemi Phadia 5000, Phadia 5000E e Phadia 5000E+E.
** La serie Phadia 2500+ comprende i sistemi Phadia 2500, Phadia 2500E e Phadia 2500EE.
*** La configurazione in cluster consente ai diversi sistemi Phadia collegati in rete di funzionare con un unico computer Phadia Prime.
Funzionalità della serie Phadia 5000+
Diagramma del periodo di autonomia operativa del Sistema Phadia 5000
Esplora la gamma completa dei Sistemi di Laboratorio Phadia.
Visualizza tutti i Sistemi
Scopri tutti i test che possono essere eseguiti sul Sistema Phadia 5000+.
Visualizza i test
Visualizza tutti i test e i sistemi disponibili.
Visualizza il catalogo