Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
Ausgeblendete Schaltfläche zum Vergleichen von Geräten
Phadia 500 Gerät
Laborgeräte vergleichen
Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Verwendung in Ihrem Land freigegeben. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Produkte erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Die leistungsstarke Phadia™ 5000+ Geräteserie* entspricht den Anforderungen eines großen Labors. Sie bietet den höchsten Durchsatz unter den Phadia Laborsystemen.
Mit vier parallelen Verarbeitungslinien verdoppelt es die Kapazität der Phadia 2500+ Geräteserie** und bietet eine noch größere Flexibilität. Unsere Flaggschifflösung ist für Labors mit extrem hohem Durchsatz konzipiert, die 25.000 bis 45.000 Ergebnisse pro Woche liefern.
Die drei Konfigurationsoptionen bieten Ihnen die Flexibilität, das am besten geeignete Laborgerät für Ihre Laboranforderungen zu erwerben, sei es nur für ImmunoCAP™ (Phadia 5000) oder für ImmunoCAP und EliA (Phadia 5000E und Phadia 5000E+E). Dadurch kann Ihr Labor eine automatisierte und angepasste Lösung mit hohem Durchsatz einsetzen, die Ihren Testanforderungen und -plänen entspricht.
Phadia 5000 Gerät
Flexibilität
  • Großes Allergentest-Menü mit mehr als 550 Allergengesamtextrakten und Allergenmischungen sowie 100 Allergenkomponenten
  • Breites Testmenü zur Autoimmundiagnostik mit mehr als 50 klinisch relevanten Markern zur Beurteilung der häufigsten Autoimmunerkrankungen 
  • Vom Benutzer konfigurierbare Reflextestfunktion
  • LIS-Konnektivität über die Software PhadiaTM Prime.
Funktionen
  • Max. Durchsatz bis zu 960 ImmunoCAP Ergebnisse/Stunde oder bis zu 300 EliA Ergebnisse/Stunde
  • Random-Access-Funktion
  • Eingebaute Kühlung für die Lagerung von Reagenzien
  • Kalibrierungskurven werden für 28 Tage gespeichert.
  • Verdünnung im Gerät (EliA).
  • Mehrere Phadia Geräte können vernetzt werden um eine noch effizientere Handhabung zu ermöglichen.***
Zuverlässigkeit
  • Ausgezeichnet niedrige Varianz im Laufe der Zeit und zwischen Ländern, Systemen, Labors und Benutzern
  • Verbesserte Unterstützung und Fehlerbehebung durch die Konnektivität über Phadia LabCommunity
  • Quality Club: Eines der größten globalen Qualitätsbewertungsprogramme
*Die Phadia 5000+ Serie umfasst die Geräte Phadia 5000, Phadia 5000E und Phadia 5000E+E.
** Die Phadia 2500+ Serie umfasst die Geräte Phadia 2500, Phadia 2500E und Phadia 2500EE.
***Vernetzter Aufbau ermöglicht den Betrieb mehrerer miteinander verbundener Phadia Geräte mit einem Phadia Prime Computer.
Phadia 5000+ Serie – Funktionen
Phadia 5000 Zeitdiagramm für unbeaufsichtigte Durchläufe
Entdecken Sie die komplette Produktpalette der Phadia Laborsysteme.
Alle Systeme anzeigen
Alle Tests anzeigen, die mit dem Phadia 5000+ ausgeführt werden können.
Tests anzeigen
Alle verfügbaren Tests und Instrumente anzeigen.
Katalog anzeigen