Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
ImmunoCAP™ Allergietests
Allergiediagnostik von einem weltweit führenden Anbieter im Bereich der Allergie
Von Rhinitis über Asthma bis hin zur Immuntherapie und mehr … Verwenden Sie den Goldstandard für die In-vitro-Allergiediagnostik, um Ihre Patientenbehandlung zu optimieren.1
Vom führenden Anbieter in der Allergiediagnostik
Entdecken Sie das ImmunoCAP Testportfolio
ImmunoCAP Tests sind das Ergebnis von mehr als 50 Jahren Forschung und Entwicklung mit dem Ziel, Ihnen klinisch genaue und relevante Testmöglichkeiten für Ihre Patienten zu bieten, um die Sie sich täglich kümmern.
ImmunoCAP spezifisches IgE
Der Goldstandard in der In-vitro-Allergiediagnostik mit mehr als 500 Allergenextrakten und Allergenmischungen und 100 Allergenkomponententests, die unabhängig von Alter, Hautzustand, Medikation, Krankheitsaktivität und Schwangerschaft durchgeführt werden können.1-7
ImmunoCAP ISAC
Ein Multiplex-Test auf spezifisches IgE, der Ergebnisse zu allergischen Sensibilisierungen auf 112 Allergenkomponenten aus 48 verschiedenen Allergenquellen liefert, alle aus einer einzigen 30 µl-Probe aus Serum oder Plasma.8
ImmunoCAP Rapid
Ein schneller und anwenderfreundlicher, patientennaher Test für spezifisches IgE, der in der Lage ist, zuverlässig Patienten zu ermitteln, bei denen klinisch diagnostizierte Allergien auftreten können.9,10
ImmunoCAP spezifisches IgG4
Tests auf spezifisches IgG4, die wertvolle klinische Informationen darüber liefern können, ob das Immunsystem während der allergenspezifischen Immuntherapie reagiert.11,12
ImmunoCAP Tryptase
Ein einzigartiger Marker, der den Gesamtspiegel der Tryptase misst, die von Mastzellen in den Kreislauf freigesetzt wird. Unterstützt bei der Diagnose einer Mastozytose, sowie der Bestätigung einer Aktivierung der Mastzellen während einer schweren allergischen Reaktion. Außerdem liefert ImmunoCAP Tryptase Informationen, welche die Entscheidung zu einer Immuntherapie gegen Insektengift (VIT) unterstützen können.13-15
ImmunoCAP ECP
Ein leistungsfähiger Test, der das Eosinophil Cationic Protein (ECP) im Humanserum quantitativ misst.16  ECP wurde als klinischer Marker für Asthma verwendet und kann bei der Beurteilung der Krankheitsaktivität und des Schweregrads der Entzündung der Atemwege hilfreich sein.17
ImmunoCAP spezifisches IgG
Tests auf spezifisches IgG, die als Marker für die Exposition bei interstitiellen Lungenerkrankungen wie extrinsischer allergischer Alveolitis (auch Überempfindlichkeitspneumonitis genannt) und chronischer pulmonaler Aspergillose (CPA) verwendet werden können.18-21
ImmunoCAP Gesamt-IgE
Ein zuverlässig quantitativer Test zur Messung der Gesamtmenge von zirkulierendem IgE im Blut, der als Hilfe bei der klinischen Diagnose von IgE-vermittelten allergischen Erkrankungen eingesetzt werden kann. Ergänzt Informationen, die durch klinische Befunde und durch Tests auf spezifisches IgE bereitgestellt werden.22
ImmunoCAP Phadiatop & ImmunoCAP Phadiatop Infant
Praktische Atopie-Tests, optimiert für Patienten über oder unter fünf Jahren, die an allergieähnlichen Symptomen leiden.23-26
Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Verwendung in Ihrem Land zugelassen. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Produkte erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Analysiert auf den zuverlässigen Phadia™ Laborsystemen
Die speziell für die Allergie- und Autoimmundiagnostik entwickelten ImmunoCAP und EliA Tests laufen auf den skalierbaren Phadia Laborsystemen und liefern Ihnen zuverlässige Ergebnisse. 
Weiterführende Informationen
Zur Unterstützung Ihrer Diagnose und der Patientenbehandlung.
Literatur
  1. Crameri, R., In vitro allergy diagnosis – Allergen -specific IgE. In: Akdis, C A; Agache, I. EAACI Global Atlas of Allergy. Zurich: European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 2014.
  2. Siles, R.I. and F.H. Hsieh, Allergy blood testing: A practical guide for clinicians. Cleve Clin J Med, 2011. 78(9): S. 585-92.
  3. Expert panel report 3 (EPR-3): Guidelines for the diagnosis and management of asthma–summary report 2007. (2007). Journal of Allergy and Clinical Immunology, 120(5). https://doi.org/10.1016/j.jaci.2007.09.029
  4. Matsui, E. C., Abramson, S. L., & Sandel, M. T. (2017). Indoor environmental control practices and asthma management. Pediatric Clinical Practice Guidelines & Policies, 845–855. https://doi.org/10.1542/9781610020862-part04-indoor
  5. Hamilton, R. G., & Franklin Adkinson, N. (2004). In vitro assays for the diagnosis of IGE-mediated disorders. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 114(2), 213–225. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2004.06.046
  6. Bacharier, L.B., et al., Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy, 2008. 63(1): p. 5-34.
  7. Gebrauchsinformation. ImmunoCAP spezifisches IgE
  8. Gebrauchsinformation. ImmunoCAP ISAC
  9. Gebrauchsinformation. ImmunoCAP Rapid
  10. Hedlin, G., et al., Allergy Diagnosis in Children and Adults: Performance of a New Point-of-Care Device, ImmunoCAP Rapid. World Allergy Organ J, 2009. 2(7): p. 138-43.
  11. Gebrauchsinformation. ImmunoCAP IgG4
  12. Bianchini, R., Karagiannis, S. N., Jordakieva, G., & Jensen-Jarolim, E. (2020). The role of igg4 in the fine tuning of tolerance in IGE-mediated allergy and cancer. International Journal of Molecular Sciences, 21(14), 5017. https://doi.org/10.3390/ijms21145017 Schwartz, L.B., Diagnostic value of tryptase in anaphylaxis and mastocytosis. Immunol Allergy Clin North Am, 2006. 26(3): p. 451-63.
  13. Gebrauchsinformation. ImmunoCAP Tryptase
  14. Bonifazi, F., et al., Prevention and treatment of hymenoptera venom allergy: guidelines for clinical practice. Allergy, 2005. 60(12): p. 1459-70.
  15. Horny H-P et al. Mastocytosis. In: Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J (Eds). WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues (Revised 4th edition). IARC: Lyon, 2017.
  16. Gebrauchsinformation. ImmunoCAP ECP
  17. Niimi A, Amitani R, Suzuki K, Tanaka E, Murayama T, Kuze F. Serum eosinophil cationic protein as a marker of eosinophilic inflammation in asthma. Clin Exp Allergy. 1998 Feb;28(2):233-40. doi: 10.1046/j.1365-2222.1998.00217.x. PMID: 9515598.
  18. Gebrauchsinformation. ImmunoCAP IgG
  19. Costabel, U., F. Bonella, and J. Guzman, Chronic hypersensitivity pneumonitis. Clin Chest Med, 2012. 33(1): p. 151-63.
  20. Li, H., Rui, Y., Zhou, W., Liu, L., He, B., Shi, Y. and Su, X., 2019. Role of the Aspergillus-Specific IgG and IgM Test in the Diagnosis and Follow-Up of Chronic Pulmonary Aspergillosis. Frontiers in Microbiology, 10.
  21. Sterclova, M., M. Vasakova, and M. Metlicka, Significance of specific IgG against sensitizing antigens in extrinsic allergic alveolitis: serological methods in EAA. Rev Port Pneumol, 2011. 17(6): p. 253-9.
  22. Gebrauchsinformationen. ImmunCAP Total IgE.
  23. Gebrauchsinformationen ImmunoCAP Phadiatop.
  24. Fiocchi, A., et al., Differential diagnosis of IgE-mediated allergy in young children with wheezing or eczema symptoms using a single blood test. Ann Allergy Asthma Immunol, 2004. 93(4): p. 328-33.
  25. Lilja G, Kusoffsky E, Johansson SG, Oman H. Screening of atopic allergy in 5-year-old children--a comparison of the diagnostic properties of Phadiatop Paediatric and Phadiatop. Allergy. 1995 Apr;50(4):316-21. doi: 10.1111/j.1398-9995.1995.tb01154.x. PMID: 7573814.
  26. Lazova, S., Baleva, M., Priftis, S., Naseva, E. and Velikova, T., 2021. Atopic Status in Children with Asthma and Respiratory Allergies—Comparative Analysis of Total IgE, ImmunoCAP Phadiatop/fx5 and Euroimmun Pediatric Immunoblot. Sinusitis, 6(1), S.1-14.