ImmunoCAP™ Rapid ist ein schneller und benutzerfreundlicher Point-of-Care-Test, der in medizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen oder Pflegestationen durchgeführt werden kann, um Allergien zu bestätigen oder auszuschließen.1,2 Er identifiziert 92 bis 95 Prozent der symptomatischen Patienten, die auf die im Test enthaltenen Allergene sensibilisiert sind.3, 4
ImmunoCAP Rapid Asthma/Rhinitis Child |
Katze Birke Beifuß Lieschgras Hühnereiweiß Hund Olivenpollen Glaskraut Hausstaubmilben Kuhmilch |
ImmunoCAP Rapid Asthma/Rhinitis Adult |
Katze Birke Beifuß Lieschgras Küchenschabe Hund Olivenpollen Glaskraut Hausstaubmilben Schimmelpilz |
ImmunoCAP Rapid Rhinitis/Asthma 1* |
Katze Schimmelpilz Knäuelgras Ambrosia Beifuß Hund Küchenschabe Japanische Zeder
|
*ImmunoCAP Rapid Rhinitis/Asthma 1 enthält acht verschiedene Allergene.
ImmunoCAP Rapid ist ein Einwegtestgerät.
Der ImmunoCAP Rapid Test kann unabhängig von Alter, Symptomen, Krankheitsaktivität und Antihistaminika-Medikation durchgeführt werden.
ImmunoCAP Rapid ist ein Antikörperbluttest für spezifisches IgE, der bestimmt, ob Antikörper gegen die Allergene im Test im Blut des Patienten vorhanden sind. Der Test liefert eine klare und zuverlässige Antwort in 20 Minuten.
Sie erhalten zuverlässige Ergebnisse mit guter Übereinstimmung mit ImmunoCAP Bluttests für spezifisches IgE.5
ImmunoCAP Rapid ist in einigen europäischen Ländern und in Japan erhältlich.
ImmunoCAP Rapid ist ein First-line Test, welcher Ärzten bei der Entscheidung hilft, Allergien zu bestätigen oder auszuschließen.1, 2
Die Testergebnisse sollten im Kontext der klinischen Anamnese des Patienten interpretiert werden, bevor eine Diagnose gestellt wird. Unabhängig von den Ergebnissen wird empfohlen, dass ein symptomatischer Patient von seinem Arzt nachbetreut wird.