Recent searches Clear History
Kontaktieren Sie uns
ImmunoCAP Gesamt-IgE
Quantifizierung der IgE-Gesamtkonzentration
Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Verwendung in Ihrem Land freigegeben. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Produkte erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.
ImmunoCAP™ Gesamt-IgE misst die Gesamtmenge von zirkulierendem IgE in Humanserum- oder Plasmaproben.1 IgE-Antikörper können als Folge der Sensibilisierung auf Allergene auftreten. Bei vielen Patienten mit Asthma, Rhinitis oder atopischer Dermatitis kann aufgrund einer Allergie die Konzentration des Gesamt-IgE erhöht sein.1,3-5
ImmunoCAP Gesamt-IgE ist ein vollständig quantitativer Test, der genaue Werte von zirkulierendem IgE in einem breiten Messbereich zwischen 2 und 5000 kU/l liefert.1 Für Patienten mit niedrigem IgE-Serumspiegel bietet ImmunoCAP Gesamt-IgE Low Range eine quantitative Messung zwischen 0,1 und 100 kU/l.2
Klinischer Nutzen
  • Der Gesamt-Serumspiegel von IgE variiert je nach atopischem Status6 und ist ein Hilfsmittel für medizinisches Fachpersonal bei der klinischen Diagnose von IgE-vermittelten allergischen Erkrankungen.1, 2
  • Bei Patienten mit Verdacht auf eine berufsbedingte Allergie ohne atopischen Hintergrund bieten erhöhte IgE-Serumspiegel einen Hinweis auf eine Sensibilisierung durch hohe Allergenexposition.7,8
  • Es wurde bei parasitären Darminfektionen gezeigt, dass sie die Produktion von IgE induzieren, was zu erhöhten IgE-Serumspiegeln führt.9
Entdecken Sie das vollständige ImmunoCAP Portfolio.
Portfolio anzeigen
Finden Sie ein Laborsystem zur Durchführung von ImmunoCAP Tests.
Phadia Laborsysteme anzeigen
Hier finden Sie wissenschaftliche Informationen zu Allergengesamtextrakten, Allergenmischungen und Allergenkomponenten.
Besuchen Sie das Allergenlexikon
Literatur
  1. Gebrauchsinformation ImmunCAP Total IgE.
  2. Gebrauchsinformation ImmunoCAP Gesamt-IgE Low Range
  3. Cakanlar, F.N., E. Ceylan, and A. Kanbay, Relationship between serum total ige specific ige and serum total eosinophil counts in asthma bronchiale patients. World Allergy Organization Journal, 2015. 8(Suppl 1): S. A25.
  4. Poleshuck, R.T.F., et al., Levels of total serum IgE and specific IgE sensitization profile in patients with atopic dermatitis. World Allergy Organization Journal, 2015. 8(1): S. A142-A142.
  5. Poleshuck, Rafael Teixeira Figueredo et al. “Levels of total serum IgE and specific IgE sensitization profile in patients with atopic dermatitis” World Allergy Organization Journal, Volume 8, A142
  6. Wayne T. R. and Hales B. J. “Immune Responses to Inhalant Allergens”; WAO Journal 2008;89-95
  7. Hollund, B.E., et al., Occupational exposure to hairdressing chemicals and immunoglobulin E synthesis. Scand J Work Environ Health, 2002. 28(4): S. 264-9.
  8. Hossain;, M.A. and L.N. Islam, Effect of Occupational Exposure on Allergic Diseases and Relationship with Serum IgE Levels in the Tannery Workers in Bangladesh. 2016.
  9. De Farias Sales, V.S., et al., Serum total IgE, ascaris lumbricoides specific IgE and eosinophils in parasites-infected children in a tropical area. The World Allergy Organization Journal, 2015. 8(Suppl 1): S. A223-A223.